Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Renilla Luciferase Flash Assay Kit
Activité transcriptionnelle des éléments réglementaires dans les lysats de cellules entières grâce à ce kit de luciférase Renilla par incandescence hautement sensible.
122.00€ - 1148.00€
Spécification
Type | Kit d’essai |
---|---|
Cible | Luciférase, luciférase de Renilla verte |
Doser | Enzyme rapporteur, dosage par rapporteur de luciférase |
Cellules compatibles | Cellules de mammifères |
Méthode de détection | Bioluminescent |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12162240
|
Thermo Scientific™
16164 |
Kit de 100 réactions |
122.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12137850
|
Thermo Scientific™
16165 |
Kit de 1000 réactions |
1148.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le kit de dosage incandescent de la luciférase Renilla Pierce Thermo Scientific™ fournit aux chercheurs un dosage intracellulaire très sensible pour l’activité transcriptionnelle des éléments réglementaires dans le lysat cellulaire entier.
Ce kit de dosage incandescent contient des réactifs pour mesurer l’activité de la luciférase Renilla dans les milieux de culture cellulaire et les lysats de mammifères. Lorsqu’il est utilisé avec les plasmides de luc. Renilla verte de Thermo Scientific, le kit fournit un système de dosage de rapporteur bioluminescent extrêmement sensible pour la détection intracellulaire de l’activité du promoteur ou de la voie. Le signal produit par la Luc. Renilla verte est considérablement supérieur aux signaux provenant de luciférases soit de lucioles natives soit Renilla, dosées dans des conditions similaires. Le rendement lumineux capté à l’aide d’un luminomètre peut être corrélé avec la quantité de protéine luciférase Renilla produite et utilisée pour déterminer l’activité du promoteur dirigeant l’expression de la Renilla.Points clés :
Sensible – une sensibilité accrue permet l’utilisation d’un plus petit nombre de cellules
Économique – les dosages les plus sensibles entraînent une diminution de la consommation de réactifs
Gain de temps – les dosages nécessitent une manipulation minimale des échantillons
Compatible avec l’automatisation – capable de réaliser des criblages à haut débit
Pratique – contient un tampon de lyse cellulaire universel et un réactif de dosage incandescent optimisé
Sûr – permet d’effectuer des dosages non radioactifs
Comprend :
Tampon de lyse cellulaire, tampon de réaction et substrat
Matériel nécessaire :
Luciférase Renilla et luminomètre ou tout autre instrument capable de surveiller la luminescence, tels que les lecteurs de microplaques Luminoskan Ascent et Varioskan Flash de Thermo Scientific.
Recommandé dans les cas suivants :
Études de promoteurs pour l’analyse des éléments de régulation cis et des facteurs d’action trans ; Sélection de médicaments ; Sélection de siARN et de miARN ; Dosages multiplexés pour l’étude des effets hors-cible ; Dosages de rapporteurs pour la localisation de protéines ; Analyse de voies de transduction de signaux ; Études d’épissage d’ARN
Spécification
Kit d’essai | |
Enzyme rapporteur, dosage par rapporteur de luciférase | |
Bioluminescent | |
Plaque à 384 puits, plaque à 96 puits | |
Substrat chimique | |
Substrat de luciférase | |
Coélentérazine |
Luciférase, luciférase de Renilla verte | |
Cellules de mammifères | |
Luminomètre (microplaque) | |
Marquage enzymatique | |
Chimiluminescence améliorée | |
Pierce™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.