Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Renilla-Firefly Luciferase Dual Assay Kit
Détecter simultanément l’activité intracellulaire de la luciférase Renilla et de luciole rouge dans les lysats de cellules entières de mammifères.
Marque: Thermo Scientific™ 16186
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Le kit de double dosage de luciférase Renilla-luciole Pierce Thermo Scientific™ fournit les réactifs nécessaires pour détecter simultanément l’activité intracellulaire de la luciférase Renilla et de luciole rouge dans les lysats de cellules entières de mammifères.
Le kit de double dosage de luciférase Renilla-luciole Pierce est un test hautement sensible qui permet la détection simultanée de l’activité de la luciférase Renilla verte et de luciole rouge. La luciférase Renilla verte agit comme rapporteur expérimental avec une luciole rouge constitutivement active comme contrôle de normalisation. Cette combinaison rapporteur-contrôle permet la surveillance simultanée des activités du rapporteur expérimental et de la luciférase de contrôle dans un dosage en une lecture sans ajout en deux étapes de réactifs de substrat ou d’absorption. La solution de travail de dosage contient des substrats pour les deux types de luciférases et les réactions se produisent simultanément avec une cinétique de type incandescent. Les signaux luminescents qui en résultent peuvent être résolus de manière spectrale à l’aide de filtres. Dans un seul échantillon, les chercheurs peuvent évaluer l’activité transcriptionnelle des éléments réglementaires, les voies de transduction du signal et les effets des activateurs ou des inhibiteurs.Points clés :
Simultanée – détection simultanée, basée sur un filtre et séparée en longueur d’onde de deux activités de luciférase
Sensible – mesure les activités de la luciférase Renilla verte et de luciole rouge dans le même échantillon
Rapide – pas d’étape d’absorption requise, contrairement aux doubles dosages séquentiels traditionnels
Multiplexage – capable de quantifier deux activités cellulaires dans le(s) même(s) échantillon(s)
Comprend :
Tampon de lyse cellulaire, tampon de réaction et substrats coelentérazine et D-luciférine
Matériel nécessaire :
Rapporteurs de luciférase Renilla verte et de luciole rouge ; Ensembles de filtres dans les plages de 525 ± 20 nm pour la luc. Renilla et 615 à 675 nm pour la luc. de luciole rouge. Luminomètre ou autre instrument capable de surveiller la luminescence, tel que les lecteurs de microplaques Luminoskan Ascent et Varioskan Flash Thermo Scientific ; Injecteur nécessaire pour évaluer plus de 24 puits à la fois.
Recommandées dans les cas suivants :
Étudier deux éléments réglementaires en même temps ; Surveiller simultanément deux voies de signalisation ; Permettre l’étude de plusieurs cibles par écran (p. ex. effets hors cible)
Spécification
Kit d’essai | |
1000 dosages de luciférase doubles | |
Suffisant pour : 1 000 dosages à double luciférase dans des puits de microplaques • Double tampon de dosage renilla-luciole, 50 ml (stocker à 4°C) • 100X Coélentérazine, 0,5 ml (stocker à -80°C) • D-luciférine, 30 mg (stocker à 4°C) • Tampon de lyse cellulaire luciférase (2X), 60 ml (à stocker à température ambiante) Dès réception, stocker le kit à -80°C, ou stockez chaque composant individuellement à la température indiquée ci-dessus. |
|
Cellules de mammifères | |
Luminomètre (microplaque) | |
Marquage enzymatique | |
Chimiluminescence améliorée | |
Pierce™ |
Luciférase, luciférase de luciole, luciférase de Renilla verte | |
Kit de 1000 réactions | |
Enzyme rapporteur, dosage par rapporteur de luciférase | |
Bioluminescent | |
Plaque à 384 puits, plaque à 96 puits | |
Substrat chimique | |
Substrat de luciférase | |
Coélentérazine, D-luciférine |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.