Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Recombinant Protein L
Détectez les anticorps humains et de souris contenant des chaînes légères kappa dans des immunoessais grâce à cette protéine L recombinante purifiée, biotinylée ou conjuguée à la peroxydase.
Marque: Thermo Scientific™ 77680
6013.70 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les formes purifiées et conjuguées de la protéine L recombinante Thermo Scientific™ Pierce permettent d’analyser et de détecter les anticorps humains et de souris contenant des chaînes légères kappa dans le transfert Western, les tests ELISA, l’immunohistochimie et d’autres protocoles d’immunoessai.
La protéine L est une protéine de liaison aux immunoglobulines issue de la bactérie Peptostreptococcus magnus, aujourd’hui produite par des techniques recombinantes. La protéine L a la capacité unique de se lier à travers les interactions de la chaîne légère kappa sans interférer avec le site de liaison de l’antigène d’un anticorps. Ceci donne à la protéine L la capacité de lier une gamme plus large de classes et de sous-classes d’Ig que d’autres protéines de liaison d’anticorps. La protéine L se lie à toutes les classes d’Ig (IgG, IgM, IgA, IgE et IgD). La protéine L liera également les fragments variables à chaîne unique (scFv) et les fragments Fab. La protéine L lie la kappa I, III et IV chez l’humain et la kappa I chez la souris.Points clés :
- Contient quatre domaines de liaison aux immunoglobulines par protéine
- Lie les membres de toutes les classes d’Ig (IgG, IgM, IgA, IgE et IgD) qui contiennent des chaînes légères kappa
- Lie les fragments variables à chaîne unique (scFv) et les fragments Fab qui contiennent des chaînes légères kappa
Spécification
500 mg | |
Poudre | |
Anticorps |
Pierce™ | |
Protéine L | |
Dès réception, stocker à 4°C. Remarque : Stockez le produit reconstitué pendant un mois à 4°C. Pour le stockage à long terme, aliquote, ajoutez un volume égal de glycérol et stockez à -20°C. |