Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein L Magnetic Beads
Effectuez la purification d’anticorps à l’aide de séparateurs magnétiques manuels ou robotiques avec ces particules d’affinité à haute capacité et à haut débit.
248.00€ - 926.00€
Spécification
Concentration | Slurry: 10mg/mL, 1% solids |
---|---|
Contenu et stockage | Dès réception, stocker à 4°C. Produit livré avec un bloc de glace. |
Granulométrie | 1 μm |
Forme | Liquide |
Gamme de produits | Pierce™ |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13444229
|
Thermo Scientific™
88850 |
5 ml |
926.00€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13434229
|
Thermo Scientific™
88849 |
1 ml |
248.00€
1mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Effectuez la purification d'anticorps à l'aide de séparateurs magnétiques manuels ou robotisés avec des microbilles magnétiques-protéine L Pierce Thermo Scientific™, des particules d'affinité grande capacité et haut débit.
Informations complémentaires et commande en ligne
La protéine L recombinante, liée de façon covalente à une surface de microbilles magnétiques immobilisée, se lie sélectivement aux anticorps de souris ou humains par les chaînes légère kappa. Les microbilles sont couramment utilisées pour purifier les anticorps monoclonaux à partir de surnageants de culture cellulaire additionnés de sérum bovin, car la protéine L ne se lie pas avec l’IgG bovine. Les microbilles magnétiques-protéine L Pierce peuvent être utilisées manuellement avec un portoir magnétique ou sur des plates-formes automatisées, telles que les instruments Thermo Scientific™ KingFisher, pour des manipulations haut débit.Points clés :
Sélectives – protéines L immobilisées idéales pour réaliser une purification sélective d’anticorps de souris ou humains comportant des chaînes légères kappa
Faible liaison non spécifique – microbilles pré-immobilisées stables permettant une purification propre d’anticorps
Polyvalent – microbilles compatibles avec les procédés manuels ou automatisés (par ex., instruments Thermo Scientific™ KingFisher)
Recommandé dans les cas suivants :
- Purification d’anticorps monoclonaux et polyclonaux qui se lient mal aux microbilles magnétiques de protéines A ou G
- Purification d’anticorps monoclonaux à partir de surnageants de culture complétés par de sérum bovin
- Dosages IP et co-IP de protéine L
- Purification de fragments ScFv et Fab qui contenant des chaînes légères kappa
Spécification
Slurry: 10mg/mL, 1% solids | |
1 μm | |
Pierce™ | |
Anticorps | |
Protéine L |
Dès réception, stocker à 4°C. Produit livré avec un bloc de glace. | |
Liquide | |
Recombinant | |
Microbille magnétique |