Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein G Chromatography Cartridges, 1 mL
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
L’agarose Thermo Scientific™ Pierce Protéine G est une résine polyvalente ultraperformante pour la purification des anticorps par affinité. Elle se présente en microbilles d’agarose en flacon, de colonnes à centrifuger préremplies, de plaques de filtration 96 puits et de kits complets de purification des IgG.
L’agarose Pierce Protéine G est composée de protéine G recombinante ayant été immobilisée par liaison covalente sur des microbilles d’agarose réticulées à 6 % de première qualité (CL-6B). Cette variété novatrice de l’affinité de la résine fournit la combinaison la plus polyvalente de caractéristiques chromatographiques et permet une purification à haut rendement et de haute pureté pour les IgG entières provenant d’échantillons de sérum de mammifères. Les propriétés physiques et chimiques des billes d’agarose conviennent à de nombreux systèmes de purification par affinité. En conséquence, l’agarose Pierce Protéine G est disponible en plusieurs formats de conditionnement pratiques : pâtes de résine en flacon, trois tailles de colonnes à centrifuger, kits complets de purification, deux tailles de cartouches de chromatographie prêtes à l’emploi en FPLC et plaques de filtration 96 puits.
Points clés :
Protéine G – immobilisée La protéine G est idéale pour la purification d’IgG polyclonale à partir de sérum de souris, d’humain, de vache, de chèvre et de mouton, y compris les isotypes d’IgG3 humaine et d’IgG1 de souris
Résine d’agarose – le support est de l’agarose perlée réticulée à 6 % (CL-6B), la résine la plus populaire pour les méthodes de purification par affinité de protéines
Inerte et stable: la méthode de fabrication supérieure immobilise la protéine G par des liaisons covalentes résistantes à la lixiviation et non chargées, générant des liaisons non spécifiques faibles et permettant plusieurs utilisations sans baisse de rendement
Capacité standard – L’agarose de protéine G Pierce comporte une charge normale de protéine G immobilisée, offrant une capacité de liaison de 11 à 15 mg de résine d’IgG/ml humaine
Plusieurs formats – Choisissez entre des pâtes de résine en flacon, des colonnes prêtes pour la centrifugation, des kits de purification complets, deux tailles de cartouches de chromatographie prêtes à l’emploi en FPLC et des plaques de filtration 96 puits
Propriétés de l’agarose perlée réticulée à 6 % (CL-6B) :
- Stabilité du pH : 2 à 14 (court terme) ; 3 à 13 (long terme)
- Taille moyenne des particules : 45 à 165 microns
- Limite d’exclusion : 10 000 à 4 000 000 daltons
- Débit volumétrique maximal : environ 1 ml/minute (pour une colonne de 1 cm de diamètre)
- Vitesse linéaire maximale : 30 cm/heure
- Pression maximale : moins de 25 psi (1,5 bar), définie comme la chute de pression maximale dans une colonne que la résine peut supporter (remarque : Il est possible que la pression manométrique indiquée sur un appareil de chromatographie en phase liquide mesure la pression totale du système plutôt que la chute de pression dans la colonne.)
Formats disponibles :
- Pâtes de résine : flacons de 2 ml, 10 ml, 25 ml
- Colonnes à centrifuger : colonnes de 0,2 ml (microcentrifugeuse), 1 ml, 5 ml
- Kits de purification : kits complets disponibles pour les trois tailles de colonne
- Cartouches de chromatographie : compatibles avec les systèmes de chromatographie liquide automatisés et le traitement des seringues
- Plaques de centrifugation à 96 puits : plaques de filtration à 96 puits prédistribuées, compatibles avec les systèmes de centrifugation et les collecteurs à vide pour une purification manuelle ou automatisée. Les plaques permettent une reproductibilité rapide et uniforme de puits-à-puits et de plaques-à-plaques pour des séparations à haut débit et à petite échelle.
- En vrac et personnalisé : indiquez-nous vos besoins en agarose Pierce Protéine G en vrac
Comprend :
Les kits de purification contiennent des colonnes à centrifuger Protéine G, du tampon de liaison, du tampon d’élution et du tampon de neutralisation
Spécification
Spécification
| Type de produit | Cartouche de chromatographie |
| Gamme de produits | Pierce |
| Type de colonne | Résine d’agarose, affinité |
| Format | Cartouche de chromatographie |
| Phase stationnaire | Protéine G |
| Cible de purification | Anticorps IgG |
| Contenu et stockage | À la réception, conserver entre 4°C et 8°C. Ne pas congeler. |
| Quantité | 1 cartouche |