Learn More
Thermo Scientific™ Tampon de blocage sans protéines (TBS) Pierce™
Code produit. 10269613 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
1 litre
Nom chimique ou matériau:
Tampon de blocage, sans protéines
Conditionnement:
100mL
1L
Code produit. 10269613
Marque: Thermo Scientific™ 37570
Le tampon de blocage sans protéines Pierce est un composé non protéique offrant un blocage efficace pour les méthodes de détection des protéines sur membranes et sur plaques, ce qui donne un bruit de fond extrêmement faible.
Le tampon de blocage sans protéines Pierce est un composé non protéique offrant un blocage efficace pour les méthodes de détection des protéines sur membranes et sur plaques, ce qui donne un bruit de fond extrêmement faible. Il est fourni dans un format pratique et prêt à l’emploi.
Les caractéristiques du tampon de blocage sans protéines sont les suivantes :
Réactif de blocage sans protéines : réduit au minimum ou élimine la réactivité croisée associée aux tampons de blocage à base de protéines
Applications : compatible avec le transfert Western (membranes), la méthode ELISA (microplaques) et les puces (lames en verre avec revêtement)
Compatible avec la streptavidine : sans biotine ; aucune interférence avec les systèmes de détection avidine-biotine
Hautes performances : optimisé et validé pour de nombreuses méthodes d’analyse des protéines afin de fournir un rapport signal/bruit élevé (c.-à-d. aucune inhibition des liaisons et des signaux spécifiques, mais une élimination des liaisons non spécifiques et du bruit de fond)
Les tampons de blocage traditionnels contiennent des protéines qui peuvent induire des réactions croisées dans certains systèmes d’immunodétection, conduisant à un bruit de fond élevé et à une réduction du signal. Les tampons de blocage sans protéines Pierce ne contiennent pas de protéines, mais restent très efficaces concernant le blocage des plaques, des membranes ainsi que d’autres surfaces pour les systèmes ELISA, le transfert Western, les lames de verre ou d’autres applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tampon de blocage, sans protéines
Concentration 1X
À utiliser avec (application) ELISA
Forme physique Liquide
Gamme de produits Pierce
Quantité 1 L