Learn More
Thermo Scientific™ Concentrateur de protéines Pierce™ PES, seuil de rétention des molécules de 100K, 2 à 6 ml
Code produit. 17720469 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
4 x 10 réactions
Conditionnement:
4 pièces
Code produit. 17720469
Marque: Thermo Scientific™ 88523X4
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les concentrateurs de protéines Thermo Scientific™ Pierce™ en PES sont des dispositifs de centrifugation faciles à utiliser pour un traitement rapide et une excellente récupération des échantillons protéiques.
Les concentrateurs Thermo Scientific™ Pierce™ sont des dispositifs de centrifugation faciles à utiliser pour un traitement rapide et une excellente récupération des échantillons protéiques. Ces dispositifs d’ultrafiltration jetables contiennent une membrane en polyéthersulfone (PES) pour la concentration, le dessalage et l’échange de tampon pour les échantillons biologiques, tels que les milieux de culture tissulaire, les antisérums, les préparations d’anticorps monoclonaux et les fractions chromatographiques. Ils peuvent également être utilisés pour retirer le marqueur non incorporé suite aux réactions induites par des modifications protéiques. 
La membrane en PES de ces dispositifs est disponible en cinq seuils de rétention des molécules différents de 3 000, 5 000, 10 000, 30 000 et 100 000 et peut être utilisée pour traiter des volumes d’échantillons de 100 μl à 100 ml. Les seuils de rétention des molécules sont gravés sur les côtés des concentrateurs pour une identification aisée, tandis qu’une fenêtre transparente avec graduations sur le côté de chaque dispositif permet la détermination visuelle du volume de l’échantillon concentré (rétentat). Leur conception unique fournit des résultats fiables et cohérents. Plusieurs tailles de dispositifs sont disponibles pour traiter des volumes d’échantillons maximums de 0,5 ml, 6 ml, 20 ml et 100 ml.
  • Traitement rapide—La conception unique réduit l’encrassement des membranes et permet une concentration des échantillons 10 à 30 fois supérieure en seulement 5–30 minutes pour un seuil de rétention des molécules de 10 000 (en fonction du dispositif—les durées peuvent varier pour d’autres seuils de rétention des molécules), même avec des solutions à charge de particules.
  • Taux de récupération élevé—Retient >90 % des échantillons de protéines tout en éliminant les contaminants ou en échangeant les tampons.
  • Pratique—marquages clairs, vaste chambre à échantillon et chambre de filtrat amovible pour une manipulation simplifiée.
  • Compatible avec d’autres instruments—peut être utilisé avec des centrifugeuses standard qui utilisent des rotors à angle fixe ou à nacelles oscillantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Jetable Oui
Matériau (membrane) PES
MWCO 100 kDa
Quantité 4 x 10 réactions
Conditions d’expédition Température ambiante
Type Filtre
Volume (métrique) 2 à 6 ml