Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A IgG Binding Buffer
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les tampons de liaison et d’élution d’IgG Thermo Scientific™ Pierce assurent une purification d’anticorps non dénaturante et à haut rendement avec des supports de purification par affinité d’IgG, tels que des microbilles d’agarose couplées à de la protéine A et de la protéine G.
Le système de tampon d’élution et de liaison Ag/Ab doux utilise des conditions quasi-neutres, à forte salinité pour l’élution, permettant d’éluer même les anticorps (ou d’autres protéines) sensibles et labiles d’un système par affinité sans dénaturation et inactivation. Le tampon de liaison sans phosphate de ce système est un substitut nécessaire du tampon de liaison de la protéine A (pH 8), précipité avec le tampon d’élution Ag/Ab doux.
Enfin, le tampon d’élution modérée des IgG1 de souris, lorsqu’il est combiné à la résine de la protéine A, permet la séparation et l’élution sélectives de la sous-classe IgG1 des IgG de souris liées.
Points clés :
Tampons à trois liaisons optimisés : pour la protéine A, la protéine G ou la protéine A/G
Deux options pour les tampons d’élution : tampon acide (pH de 2,8) ou tampon de force ionique élevée (quasi-neutre)
Système spécial pour l’IgG1 de souris : élution sélective en deux étapes à partir d’agarose de protéine A.
Caractéristiques :
Tampon de liaison d’IgG-protéine A : pH de 8,0 ; à base de phosphate ; contient du glycérol et de l’EDTA
Tampon de liaison d’IgG-protéine A / G : pH de 8,0 ; à base de phosphate ; contient de l’EDTA
Tampon de liaison d’IgG-protéine G : pH de 5,0 ; contient de l’azoture de sodium à 0,02 %
Tampon d’élution d’IgG : pH de 2,8 ; à base d’amine
Tampon de liaison d’Ag-Ab doux : pH de 8,0 ; sans phosphate ; contient de l’azoture de sodium à 0,05 %
Tampon d’élution d’Ag-Ab doux : pH de 6,6 ; force ionique élevée
Tampon de liaison d’IgG1 de souris modéré : pH de 6,0 ; contient de l’azoture de sodium à 0,02 %
Comprend :
Les kits contiennent des tampons d’élution et de liaison
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tampon de liaison |
| pH | 8 |
| Forme physique | Liquide |
| Gamme de produits | Pierce |
| Quantité | 1 L |