Learn More
Thermo Scientific™ NAb™ Protein A/G Spin Column, 5 mL
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
L’agarose Thermo Scientific™ Pierce Protéine A/G est une résine polyvalente ultraperformante pour la purification des anticorps par affinité. Elle se présente en microbilles d’agarose en flacon, de colonnes à centrifuger préremplies, de cartouches de chromatographie et de kits complets de purification des IgG.
L’agarose avec protéine A/G Pierce est composée de protéines de fusion recombinante de protéines A/G ayant été immobilisées par liaison covalente sur des microbilles d’agarose réticulée à 6 % de haute qualité (CL-6B). Cette variété novatrice de résine fournit la combinaison la plus polyvalente des caractéristiques chromatographiques et permet une purification à haut rendement et de haute pureté pour les IgG entières provenant d’échantillons de sérum de mammifères. Les propriétés physiques et chimiques des billes d’agarose conviennent à de nombreux systèmes de purification par affinité. En conséquence, l’agarose avec protéine A/G Pierce se présente sous plusieurs formats de conditionnement pratiques : pâtes de résine en flacon, trois tailles de colonnes à centrifuger, kits complets de purification, deux tailles de cartouches de chromatographie prêtes à l’emploi en FPLC et plaques de filtration 96 puits.
Points clés :
Protéine A/G – la protéine de fusion recombinante immobilisée des domaines de liaison aux anticorps de la protéine A et de la protéine G permet la purification d’IgG polyclonale à partir de presque n’importe quelle espèce mammifère
Résine d’agarose – le support est de l’agarose perlée réticulée à 6 % (CL-6B), la résine la plus populaire pour les méthodes de purification par affinité de protéines
Inerte et stable : une méthode de fabrication de pointe immobilise la protéine A/G par des liaisons covalentes résistantes à la lixiviation et non chargées, générant des liaisons non spécifiques faibles et permettant plusieurs utilisations sans baisse de rendement
Capacité standard – l’agarose avec protéine A/G Pierce possède une charge normale de protéine A/G immobilisée, offrant une capacité de liaison supérieure à celle de la résine à 7 mg d’IgG humaine par ml
Plusieurs formats – pâtes de résine en bouteille, colonnes prêtes à la centrifugation, kits de purification complets et deux tailles de cartouches de chromatographie prêtes à l’emploi en FPLC
Propriétés de l’agarose perlée réticulée à 6 % (CL-6B) :
- Stabilité du pH : 2 à 14 (court terme) ; 3 à 13 (long terme)
- Taille moyenne des particules : 45 à 165 microns
- Limite d’exclusion : 10 000 à 4 000 000 daltons
- Débit volumétrique maximal : environ 1 ml/minute (pour une colonne de 1 cm de diamètre)
- Vitesse linéaire maximale : 30 cm/heure
- Pression maximale : moins de 25 psi (1,5 bar), définie comme la chute de pression maximale dans une colonne que la résine peut supporter (remarque : Il est possible que la pression manométrique indiquée sur un appareil de chromatographie en phase liquide mesure la pression totale du système plutôt que la chute de pression dans la colonne.)
Formats disponibles :
- Pâtes de résine : Flacons de 3 ml et 15 ml
- Colonnes à centrifuger : colonnes de 0,2 ml (microcentrifugeuse), 1 ml, 5 ml
- Kits de purification : kits complets disponibles pour les trois tailles de colonne
- Cartouches de chromatographie : compatibles avec les systèmes de chromatographie liquide automatisés et le traitement des seringues
- En vrac et personnalisé : indiquez-nous vos besoins en agarose avec Protéine A/G Pierce en vrac
Comprend :
Les kits de purification contiennent des colonnes à centrifuger à la protéine A/G, du tampon de liaison, du tampon d’élution et du tampon de neutralisation
Spécification
Spécification
| Type de produit | Colonne de centrifugation |
| Gamme de produits | NAb |
| Type de colonne | Résine d’agarose, affinité |
| Format | 50 ml conique, colonne de centrifugation |
| Phase stationnaire | Protéine A/G |
| Cible de purification | Anticorps IgG |
| Description | Colonnes à centrifuger NAb Protéine A/G, 5 ml |
| Contenu et stockage | À la réception, conserver les colonnes à 4°C |
| Quantité | 1 colonnes |