Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade Sulfo-SMCC (sulfosuccinimidyl 4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate)
Code produit. 15205773 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
Code produit. 15205773
Marque: Thermo Scientific™ PG82085
Optimisez les applications où l’intégrité du produit et la minimisation des risques sont primordiales grâce à notre formulation de qualité supérieure de ce réticulateur amine-sulfhydryle populaire.
Optimisez les applications dans lesquelles l’intégrité du produit et la minimisation des risques sont primordiales grâce au sulfo-SMCC Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade, notre formulation de qualité supérieure de ce réticulateur amine-sulfhydryle populaire.
Le Sulfo-SMCC de qualité supérieure Thermo Scientific Pierce est notre formulation de la plus haute qualité de ce réticulant amine-sulfhydryle populaire, spécialement conçue pour les applications où l’intégrité du produit et la minimisation des risques sont primordiales.
Par rapport au produit de qualité standard, le Sulfo-SMCC de qualité supérieure offre une qualité et un soutien du produit plus clairement définis en incluant : (a) des tests analytiques et une caractérisation du produit accrus ; (b) des informations propres aux lots et un examen d’assurance qualité plus importants ; (c) une rétention étendue des échantillons de lot ; et (d) une notification de contrôle des changements. Le Sulfo-SMCC est un réticulant amine à sulfhydryle hydrosoluble, non clivable et imperméable à la membrane qui contient des groupes réactifs ester NHS et maléimide aux extrémités opposées d’un bras espaceur cyclohexane de longueur moyenne (8,3 angstroms). Les esters NHS réagissent avec les amines primaires à pH 7-9 pour former des liaisons amide stables. Les maléimides réagissent avec les groupes sulfhydryle à pH 6,5-7,5 pour former des liaisons thioéther stables. Les groupes maléimide de Sulfo-SMCC  sont inhabituellement stables jusqu’à un pH de 7,5 en raison du pont cyclohexane dans le bras espaceur. Sachant qu’il contient le groupement sulfonyle hydrophile, le Sulfo-SMCC est soluble jusqu’à près de 10 mM dans l’eau et de nombreux tampons couramment utilisés, évitant ainsi l’utilisation de solvants organiques qui peuvent perturber la structure des protéines.
Points clés :
  • Sulfo-SMCC – un agent de réticulation amine-sulfhydryle hydrosoluble avec un bras espaceur cyclohexane stabilisant
  • Haute qualité – identité et pureté confirmées par plusieurs tests, dont la RMN quantitative
  • Intégrité du produit – niveau de test et de caractérisation amélioré par rapport à la qualité standard
  • Rétention de lots – un grand nombre de lots anciens conservés pour assurer les futurs tests de processus
  • Gestion des modifications – service de notification de contrôle de modification [Change Control Notification (CCN)]
  • Fabrication fiable – examen de la documentation de fabrication spécifique au lot
Applications :
  • Marquage enzymatique des anticorps - la spécificité enzymatique et en anticorps peut être préservée
  • Création de bioconjugués spécifiques via des réactions de réticulation en une ou deux étapes
  • Création de protéines porteuses réactives aux sulfhydryles et activées au maléimide pour le couplage des haptènes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Amine-Sulfhydryle
Cleavable Non
Poids moléculaire 436,37
Pégylé Non
Longueur du bras espaceur 8,3 Å
Contenu et stockage À réception, conservez sous forme déshydratée à -20°C.
Perméabilité cellulaire Non
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Pierce
Méthode d’étiquetage Marquage chimique
Type d’agent de réticulation Hétérobifonctionnel
Groupement de réactifs Maléimide, ester sulfo-NHS
Entretoise Court (< 10 Å)
Forme Poudre
Quantité 100 mg
Solubilité Eau
Format Standard, usage unique, qualité supérieure
Hydrosoluble Oui
Type de produit Réticulateur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pierce Premium Grade Sulfo-SMCC (sulfosuccinimidyl 4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Cyclohexanecarboxylic acid, 4-[(2,5-dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)methyl]-, 2,5-dioxo-3-sulfo-1-p