Learn More
Thermo Scientific™ EDC de qualité supérieure Pierce™ (chlorhydrate de 1-éthyle-3-(3-diméthylaminopropyle)carbodiimide)
Optimisez les applications où l’intégrité du produit et la minimisation des risques sont primordiales grâce à notre formulation de qualité supérieure de cet agent de réticulation carbodiimide apprécié.
Marque: Thermo Scientific™ PG82074
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Optimisez les applications où l’intégrité du produit et la minimisation des risques sont primordiales avec l’EDC de qualité supérieure Thermo ScientificTM PierceTM spécialement conçu, notre formulation de la plus haute qualité de cet agent de réticulation carbodiimide apprécié.
- Formulation de la plus haute qualité de cet agent de réticulation carbodiimide apprécié, spécialement caractérisée pour les applications où l’intégrité du produit et la minimisation des risques sont primordiales
- Par rapport au produit de qualité standard, l’EDC de qualité supérieure offre une qualité et une assistance produits plus clairement définies
- Un agent de réticulation carbodiimide hydrosoluble qui active les groupes carboxyles pour réaction spontanée avec des amines primaires, permettant l’immobilisation de peptides et la conjugaison de protéines porteuses d’haptènes
- En présence de N-hydroxysulfosuccinimide (sulfo-NHS), l’EDC peut être utilisé pour convertir des groupes carboxyles en esters de sulfo-NHS réactifs aux amines
- Conserver sous forme desséchée à -20°C
Caractéristiques de l’EDC de qualité supérieure
- Haute qualité – identité et pureté confirmées par plusieurs tests
- Intégrité du produit – niveau de tests et de caractérisation amélioré par rapport au niveau standard
- Rétention de lots – quantité suffisante de lots passés conservés pour assurer les futurs tests de processus
- Gestion des changements – service de notification de contrôle des modifications (CCN)
- Fabrication homogène – examen de la documentation de fabrication spécifique aux lots
Applications
- Conjuguez des groupes carboxyles et amino parmi des peptides et des protéines
- Couplez des haptènes à des protéines porteuses immunogènes
- Immobilisez des antigènes peptidiques à des anticorps purifiés par affinité
- Créez des composés de marquage réactifs aux amines et activés par NHS
- Réticulez des protéines réticulées à des microbilles ou à des surfaces revêtues de carboxyles
- Activez des nanoparticules avec des esters de sulfo-NHS réactifs aux amines
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Amine-Carboxyle | |
EDC | |
Non | |
À réception, conservez sous forme déshydratée à -20°C. | |
Glace humide | |
Marquage chimique | |
Carbodiimide | |
Poudre | |
Eau | |
Oui |
Non | |
191,7. | |
0,0 Å | |
Non | |
Pierce™ | |
Hétérobifonctionnels | |
Court (< 10 Å) | |
500 g | |
Standard, à usage unique, qualité supérieure | |
Réticulateur |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.