Learn More
Thermo Scientific™ Pierce Plant Total Protein Extraction Kit
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Caractéristiques du kit d’extraction de protéines totales de la plante :
• Efficace — obtient d’excellents rendements protéiques en moins de 10 minutes à l’aide d’un seul tampon et d’une colonne de centrifugation
• Polyvalent — tampons de lyse polyvalents ou dénaturants pour l’extraction de protéines à partir des feuilles, des tiges et des graines
• Compatible — les extraits peuvent être quantifiés à l’aide du kit de dosage de protéines BCA ou du kit de dosage de protéines Rapid Gold BCA
Le kit d’extraction de protéines totales Pierce Plant est composé de tampons optimisés et de cartouches filtrantes qui permettent une extraction efficace et rapide des protéines en moins de 10 minutes. Le kit est conçu pour extraire rapidement des protéines dénaturées ou natives des tissus végétaux (feuilles, graines, tige molle, racines, etc.). Il suffit de moudre l’échantillon dans le tampon de lyse de la cartouche filtrante et de centrifuger. Les extraits protéiques peuvent être utilisés pour des applications telles que SDS-PAGE, transfert Western, immunoprécipitation, purification d’affinité et essais d’activité.
Spécification
Spécification
| Quantité | 50 préparations |
| Type de produit | Kit d’extraction de protéines totales de plante |
| Contenu et stockage |
|
| Entrée du dosage | Western Blot |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Gamme de produits | Pierce |