Learn More
Thermo Scientific™ Mini comprimés inhibiteurs de phosphatases Pierce™
Code produit. p-7078345 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
20 comprimés
2 comprimés
Conditionnement:
1 pièce
20 pièces
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Code produit. 15691759
Marque: Thermo Scientific™ A32957
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Les mini comprimés inhibiteurs de phosphatase Thermo Scientific™ Pierce offrent une protection complète des échantillons biologiques et des lysats cellulaires à partir de la déphosphorylation grâce à un large spectre d’inhibiteurs de phosphatase.
Les mini comprimés inhibiteurs de phosphatase Pierce protègent les phosphoprotéines contre les sérine / thréonine phosphatases et tyrosine phosphatases. Chaque comprimé inhibiteur de phosphatase contient du fluorure de sodium, de l’orthovanadate de sodium, du pyrophosphate de sodium et du bêta-glycérophosphate pour une inhibition à large spectre de l’activité des phosphatases. Les comprimés sont stables à 4°C pendant 12 mois et chaque comprimé suffit pour 10 ml de solution. Les comprimés inhibiteurs de phosphatase Pierce sont adaptés à une utilisation avec tous les extraits cellulaires ou tissulaires afin de préserver la phosphorylation des protéines pour les applications en aval.
Points clés :
  • Économique : meilleur rapport coût-efficacité que les autres formules disponibles sur le marché
  • Formulation améliorée : dissolution rapide des comprimés et obtention d’une solution transparente
  • Complet : inhibition des phosphatases acides et alcalines et des protéines phosphatases
  • Compatible : utilisation avec des réactifs de lyse cellulaire développés en interne ou disponibles sur le marché et avec les dosages de protéines Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Inhibiteur
Contenu et stockage 1 flacon, stocker entre 2°C et 8°C
Conditions d’expédition Glace humide
Forme Solide
Gamme de produits Pierce
Suffisant pour 10 ml de solution
Inhibiteurs Inhibiteur de phosphatase
Quantité 20 comprimés
Composition Fluorure de sodium, orthovanadate de sodium, pyrophosphate de sodium, bêta-glycérophosphate