Learn More
Kartell™ Mélange d’étalonnage du temps de rétention des peptides Pierce™
Fabrication en PS pour une clarté exceptionnelle. Les tubes à essai à usage unique en PS Kartell™ sont économiques et résistants.
Marque: Kartell™ 8832000
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 7.27200kg
Description
- L’usage unique élimine la contamination du transport ou de l’absorption
- Excellent pour le travail délicat par lots ou la centrifugation à faible vitesse
- Bouchons à code couleur disponibles séparément
Spécification
1000 x g | |
150 mm | |
Oui | |
Tube à essai |
15 ml | |
Polystyrène | |
16 mm |