Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de centrifugation de dessalage de peptides Pierce™
Les colonnes de centrifugation de dessalage de peptides Pierce offrent un moyen pratique et reproductible de dessaler et d’éliminer les contaminants des échantillons de peptides avant l’analyse par spectrométrie de masse.
Marque: Thermo Scientific™ 89851
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Les colonnes de centrifugation de dessalage de peptides Thermo Scientific Pierce sont des colonnes de centrifugation prêtes à l’emploi qui permettent un dessalage efficace des échantillons de peptides après digestion enzymatique. La résine hydrophobe à base de polymère contenue dans chaque colonne offre d’excellentes caractéristiques de liaison et de récupération pour les échantillons de peptides dans la préparation pour la spectrométrie de masse et d’autres méthodes. Chaque colonne de centrifugation peut lier de 5 µg à 5 mg de peptides natifs et marqués au TMT. Ce format de colonne de centrifugation permet le traitement parallèle de plusieurs échantillons (de 10 à 300 µl chacun) en 30 minutes environ.
La spectrométrie de masse est essentielle pour l’étude des composés biologiques. Cependant, de nombreux tampons et réactifs utilisés pour la préparation des échantillons interféreront avec l’analyse par spectrométrie de masse, ce qui conduit à des spectres de mauvaise qualité et à une sensibilité réduite. Les colonnes de centrifugation de dessalage de peptides Pierce sont conçues pour éliminer un grand nombre de contaminants d’échantillons hydrophiles interférents avec une perte minimale d’échantillons, permettant ainsi une analyse sensible et complète des échantillons de protéines digérées par spectrométrie de masse.• Élimination des contaminants qui interfèrent avec la spectrométrie de masse : réduisent considérablement la suppression de signal et améliorent la sensibilité de la spectrométrie de masse
• Capacité de liaison élevée : la résine hydrophobe à base de polymères permet la récupération des charges de peptides natifs et marqués au TMT de 5 µg à 5 mg
• Simple d’utilisation : la résine est fournie dans un format de colonne de centrifugation à usage unique qui convient à de nombreux tubes de 2 ml courants
• Compatible : la résine est validée avec une variété d’échantillons complexes, y compris des peptides marqués au TMT, et elle est stable dans des conditions de pH extrêmes
Spécification
Colonne rotative de dessalage | |
Conserver entre 2 et 8°C. | |
Peptide | |
Colonne de centrifugation |
Pierce™ | |
Température ambiante | |
Spectrométrie de masse | |
50 colonnes |