Learn More
Thermo Scientific™ Solution de coloration des protéines PageBlue™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
La solution de coloration de protéines Thermo Scientific PageBlue est une formulation sensible et économique du colorant colloïdal Coomassie G-250 pour la coloration au point final des protéines dans des gels de polyacrylamide et sur des membranes en PVDF sans méthanol ou acide acétique.
Points clés :
Facile à utiliser : faites simplement tremper le gel dans la solution prête à l’emploi et observez les bandes colorées sans décoloration
Rapide : protocole de 25 à 40 minutes
Sûre : ne contient pas de méthanol ni d’acide acétique
Plage dynamique : plage dynamique linéaire comprise entre 5 et 500 ng
Économique : peut être réutilisée jusqu’à 3 fois
Recommandé dans les cas suivants :
Visualiser et quantifier les protéines séparées en gels de polyacrylamide 1D, 2D et IEF ; coloration de protéines après transfert sur membranes en PVDF ; coloration de gels avant une coloration à l’argent ou une analyse de spectrométrie de masse ultérieure
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Lors de la réception du produit, le conserver à température ambiante. Produit expédié à température ambiante |
| Emplacement de détection | Détection sur transfert, détection sur gel |
| Méthode de détection | Colorimétrique |
| Marqueur ou colorant | Coomassie |
| Type de produit | Solution de coloration de protéines |
| Gamme de produits | PageBlue |
| Quantité | 1 L |
| Molécule cible | Protéine |
Sécurité et traitement
- PageBlue Protein Staining Solution, 1 L
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- MIXTURE LIST-Contient: Isopropyl alcohol, Phosphoric acid