Learn More
Thermo Scientific™ Comprimés de substrat d’OPD (dichlorhydrate d’o-phénylènediamine)
Code produit. 11879250 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
50 comprimés
Conditionnement:
50 tablettes
Code produit. 11879250
Marque: Thermo Scientific™ 34006
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Substrat de peroxydase de raifort (HRP) hydrosoluble qui produit un produit jaune-orange détectable à 492 nm par les lecteurs de plaques ELISA.
L’OPD Thermo Scientific™ Pierce est un substrat hydrosoluble pour la peroxydase de raifort (HRP) qui produit un produit jaune-orange détectable à 492 nm par les lecteurs de plaques ELISA.
L’OPD (dichlorhydrate d’o-phénylènediamine) fournit un produit jaune-orange hydrosoluble lorsqu’il réagit avec la peroxydase avec une absorbance maximale de 492 nm. L’OPD peut facilement être dissous dans un tampon de substrat tel que le tampon de substrat de peroxyde stable Thermo Scientific (N° de réf. 34062).
Points clés :
  • Produit hydrosoluble lorsqu’il réagit avec la peroxydase
  • Absorbance maximale de 492 nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Comprimés OPD Pierce
Type de produit Substrat ELISA
Quantité 50 comprimés
Méthode de détection Colorimétrique
Propriétés du substrat substrat chimique
Type de substrat HRP (peroxydase de raifort)
Contenu et stockage À réception, conservez le produit à 4°C. Le produit est expédié à température ambiante.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • OPD Substrate Tablets (o-phenylenediamine dihydrochloride)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 4-chloro-1-naphthol