Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ NHS-Activated Agarose, Dry
Résine et colonnes d’ester de N-hydroxysuccinimide pour immobiliser de manière covalente des protéines, des peptides et d’autres ligands contenant des amines pour la purification par affinité.
146.00€ - 602.00€
Spécification
Capacité (métrique) | ≥25 mg par ml de couplage |
---|---|
Contenu et stockage | Dès réception, stocker la résine sèche à -20°C. Le produit est expédié dans un bloc de glace. |
Gamme de produits | Pierce™ |
Forme protéique | Recombinant |
Cible | Anticorps, protéine, peptide, ligand |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10150175
|
Thermo Scientific™
26196 |
1 g |
146.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10048244
|
Thermo Scientific™
26197 |
5 g |
602.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Procédez à une immobilisation rapide et stable des protéines, des peptides et d’autres ligands grâce à l’agarose activée au NHS Thermo Scientific™ Pierce, un support de billes d’agarose de haute qualité.
La résine d’affinité activée est disponible sous forme de suspension ou de poudre sèche, ce qui permet une immobilisation simple et efficace des protéines vers un support en microbilles d’agarose. Le support en microbilles d’agarose contient des groupes fonctionnels de N-hydroxysuccinimide (NHS) qui réagissent avec des amines primaires pour former des liaisons amides stables. La réaction de couplage est réalisée dans un tampon exempt d’amines dont le pH est compris entre 7 et 9. L’efficacité du couplage protéique est généralement supérieure à 80 %, quel que soit le poids moléculaire ou le pI du ligand. La capacité de couplage dépasse 25 mg de protéine par millilitre de résine. Une fois qu’un ligand est immobilisé, la résine préparée peut être utilisée pour plusieurs procédures de purification par affinité. L’agarose réticulée en microbilles présente un potentiel de débit linéaire rapide, ce qui la rend utile pour les applications à écoulement par gravité et à pression basse à moyenne.La résine d’agarose activée au NHS Pierce est disponible sous forme de suspension et de poudre sèche d’acétone anhydre. La forme sèche unique ne nécessite pas de stockage ni d’élimination ou de suppression du solvant à l’acétone. De plus, la résine sèche est idéale pour le couplage des réactions avec des échantillons dilués car elle concentre l’échantillon lors du gonflement de la résine, ce qui réduit le volume du matériau de départ et entraîne une immobilisation hautement efficace du ligand.
Points clés :
Facile à utiliser – immobilisation en une simple réaction d’une étape avec un temps de manipulation minimal
Rapide et efficace – couplage supérieur à 85 % pour la plupart des protéines en 30 minutes
Innovante – l’agarose sèche concentre l’échantillon, ce qui la rend idéale pour l’immobilisation des protéines diluées
Sans danger – aucun produit chimique dangereux n’est nécessaire (p. ex., cyanoborohydrure de sodium, bromure de cyanogène)
Polyvalente – la résine d’affinité s’adapte aux techniques de chromatographie d’affinité par colonne et par lot et aux applications RSLC
Compatible – utilisation avec un quelconque composé contenant des amines primaires
Réutilisable – grâce aux substances chimiques résistantes aux fuites, vous pouvez réutiliser la résine d’affinité
Capacité de liaison élevée – capacité de liaison de >30 mg/ml (suspension) ou de >25 mg/ml (résine sèche)
Spécification
≥25 mg par ml de couplage | |
Pierce™ | |
Anticorps, protéine, peptide, ligand | |
Ester NHS | |
Affinité, résine d’agarose |
Dès réception, stocker la résine sèche à -20°C. Le produit est expédié dans un bloc de glace. | |
Recombinant | |
Agarose | |
Flacon |