Learn More
Thermo Scientific™ Protéine NeutrAvidin, AP
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
2 mg
Conditionnement:
2mg
Description
Protéine de NeutrAvidin, conjugué à l’AP, 31 002, Invitrogen., 31 002, Invitrogen. Réactivité des espèces : ; applications : ELISA, immunohistochimie, hybridation in situ (ISH), transfert Western.
La protéine NeutrAvidin est de l’avidine native déglycosylée provenant de blancs d’œufs. Le retrait des glucides en excès par un processus exclusif produit une protéine avec un point iso-électrique plus neutre et des propriétés de liaison non spécifique plus faibles. Les formes purifiées et conjuguées de la protéine NeutrAvidin offrent des performances exceptionnelles dans les applications de transfert Western, d’ELISA et d’IHC qui nécessitent des sondes se liant à la biotine. La spécificité, la sensibilité et les rapports signal-bruit des dosages avec de la protéine NeutrAvidin sont généralement équivalents ou supérieurs à ceux obtenus avec de la streptavidine bien plus coûteuse. L’avidine est une glycoprotéine trouvée dans le blanc d’œuf et des tissus d’oiseaux, de reptiles et d’amphibiens. La protéine de liaison à la biotine contient quatre sous-unités identiques ayant une masse combinée de 67 000 à 68 000 daltons. L’extraction de la glycosylation de l’avidine produit une protéine NeutrAvidin ayant une masse de 60 000 daltons. La liaison à la lectine basée sur les glucides est réduite à des niveaux indécelables ; toutefois l’affinité de liaison à la biotine est conservée. La protéine NeutrAvidin offre les avantages d’un pH neutre pour minimiser l’adsorption non spécifique, ainsi que de résidus de lysine qui restent disponibles pour une dérivatisation ou une autre conjugaison personnalisée. La protéine NeutrAvidin offre la liaison non spécifique la plus faible de toutes les protéines de liaison à la biotine connue. L’activité spécifique pour la liaison à la biotine est d’environ 14 µg/mg de protéine, ce qui est proche de l’activité maximale théorique.
Formulation : 2 mg de protéine purifiée (2 à 4 mg/ml) dans le TBS avec 50 % de glycérol, 0,1 mM de mgCl2, 0,1 mM de ZnCl2 et aucun conservateur, pH 8
Ce produit a été utilisé avec succès dans les procédures ELISA, d’immunohistochimie, d’hybridation in situ (ISH) et de transferts Western.
Formulation : 2 mg de protéine purifiée (2 à 4 mg/ml) dans le TBS avec 50 % de glycérol, 0,1 mM de mgCl2, 0,1 mM de ZnCl2 et aucun conservateur, pH 8
Ce produit a été utilisé avec succès dans les procédures ELISA, d’immunohistochimie, d’hybridation in situ (ISH) et de transferts Western.
Spécification
Spécification
| Conjugué | Phosphatase alcaline |
| Quantité | 2 mg |
| Contenu et stockage | Dès réception, stocker le produit à 4°C. Le produit est expédié à température ambiante. |
| Forme | Pleine |
| Famille de protéines | Avidine |
| Molécule cible | Biotine |
| Marqueur ou colorant | AP (phosphatase alcaline) |