Learn More
Thermo Scientific™ Détergent n-dodécyl-bêta-maltoside
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le n-Dodécyl-β-D-maltoside Thermo Scientific™ est particulièrement utile pour solubiliser les protéines membranaires tout en préservant leur activité
Ce détergent non ionique hydrosoluble est le plus fréquemment utilisé pour isoler des protéines membranaires hydrophobes. De nombreuses études ont démontré que le n-dodécyl-β-D-maltoside est un détergent doux qui permet fréquemment de préserver l’activité des protéines, et ce avec une meilleure performance que les détergents communément utilisés, notamment le NP-40, le CHAPS et l’octyl-β-glucoside.
Points clés :
- Détergent non ionique de type lipidique
- Particulièrement utile pour isoler et stabiliser les protéines membranaires hydrophobes
- Préserve l’activité des protéines membranaires mieux que la plupart des détergents
- Composé ultra-pur présentant une faible absorption UV
Propriétés du détergent :
- Dénomination chimique : n-dodécyl-beta-D-maltoside
- Poids moléculaire : 510,6
- Classe de détergent : Non ionique
- Nombre d'agrégation : 98 (moyenne), plage de 70 à 140
- Poids moléculaire micellaire : 50 000
- Concentration micellaire critique (CMC) : 0,17 mM (0,009 %, p/v) dans de l’eau ; 0,12 mM (0,006 %, p/v) dans du chlorure de sodium 0,2 M
- Point de trouble : inconnu
- Dialysable : Non
Spécification
Spécification
| Type de produit | Détergent |
| Contenu et stockage | Conserver en dessous de -20°C |
| Forme | Poudre |
| Type de réactif | Détergent (pur) |
| Quantité | 1 g |
| Poids moléculaire | 510.6 g/mol |
Usage exclusivement réservé à la recherche.