Learn More
Thermo Scientific™ MM(PEG)12 Methyl-PEG-Maleimide Reagent
Pegyl sulfhydryles (groupes -SH) sur des protéines (résidus de cystéine) ou des surfaces de dosage à l’aide de MS(PEG) ; sulfhydryl-réactif (maléimide), composés PEG (12 et 24 unités EG).
Marque: Thermo Scientific™ 22711
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les MM(PEG)12 Thermo Scientific™ Pierce sont des composés du polyéthylèneglycol se terminant par du méthyle (3 x 12 unités PEG) activés par un groupe maléimide pour la pegylation covalente des sulfhydryles sur des protéines (par exemple, des cystéines) ou des surfaces de dosage.
MM(PEG)n est l’abréviation d’un ensemble de composés ayant des espaceurs de polyéthylèneglycol (PEG) avec des groupes méthyle (—CH3) et maléimide réactifs aux sulfhydryles à des extrémités opposées. Les molécules non ramifiées, hydrophiles et de longueur discrète ont la forme méthyle-PEGn-maléimide, où le sous-indice “n” indique 12 ou 24 unités d’éthylène glycol. Le maléimide est spontanément réactif avec les groupes sulfhydryles (—SH), ce qui permet une PEGylation efficace des protéines, des peptides et d’autres molécules contenant de la cystéine ou du thiol.Points clés :
- Activé par maléimide pour une PEGylation efficace des groupes sulfhydryles à un pH de 6,5 à 7,5 ; la réaction du groupe maléimide entraîne la formation de liaisons thioéther stables et irréversibles
- Réactifs de PEGylation entièrement caractérisés avec des longueurs de chaîne PEG définies ; molécules de poids moléculaire discret pour la cohérence des performances dans les applications de modification des protéines
- Fourni sous forme de 12 ou 24 unités d’éthylène glycol permettant d’optimiser les procédures de modification pour une application spécifique tout en conservant tous les avantages associés à la PEGylation des protéines
- L’espaceur PEG offre des avantages uniques, notamment une stabilité accrue, une tendance réduite à l’agrégation et une immunogénicité réduite
- Des instructions faciles à suivre augmentent la probabilité d’un résultat probant
Spécification
Thiol | |
Dès réception, stocker sous forme desséchée à 4°C. Le produit est expédié à température ambiante. | |
Maléimide | |
Poudre | |
Eau |
MM(PEG)12 Pierce | |
Polyéthylène glycol (PEG), groupes bloquants | |
12 unités d’éthylène glycol | |
100 mg | |
Réactif au maléimide |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.