Learn More
Thermo Scientific™ 16 % aldéhyde formique (p/v) Pierce™, sans méthanol
Les flacons de formaldéhyde de formaldéhyde de grande qualité, sans méthanol, à utiliser comme fixateur IHC et comme agent de réticulation réversible d’amines pour les échantillons tissulaires d’acides nucléiques et de protéines.
62.00€ - 89.50€
Spécification
Type | Formaldéhyde |
---|---|
Gamme de produits | Pierce™ |
Format | Liquide |
Type de réactif | Réactif de fixation |
Contenu et stockage | Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10751395
|
Thermo Scientific™
28906 |
10 x 1 ml |
62.00€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11586711
|
Thermo Scientific™
28908 |
10 x 10 ml |
89.50€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Les ampoules de formaldéhyde Pierce Thermo Scientific™ sont des flacons de formaldéhyde de grande qualité, sans méthanol, à utiliser comme fixateur général en immunohistochimie (IHC) et comme agent de réticulation réversible d’amines pour les échantillons tissulaires d’acides nucléiques et de protéines.
Le formaldéhyde est un agent hautement réactif perméable aux cellules qui est utilisé comme agent de réticulation réversible pour les protéines et les acides nucléiques dans la cellule ou comme agent de fixation cellulaire général pour les applications basées sur l’imagerie. La perméabilité cellulaire permet au réactif de pénétrer facilement dans les cellules vivantes, ce qui permet des applications intracellulaires, telles que la découverte d’interactions protéiques ou la bioimagerie. Le formaldéhyde produit des liaisons transversales réversibles avec les protéines et les acides nucléiques en couplant les amines primaires voisines. Les réticules peuvent être inversés simplement en chauffant l’échantillon.Points clés :
Pure et stable - préparée directement à partir de paraformaldéhyde granulaire pur et scellée dans des ampoules sous atmosphère inerte, garantissant qu’il est exempt de méthanol et résistant à l’oxydation
Polyvalent - utilisation pour la recherche d’interactions protéine-protéine et protéine-acide nucléique, la bioimagerie et la cytométrie en flux
Conditionnement d’aliquote - choisir des ampoules de 1 ml ou 10 ml adaptées aux applications à faible et à haut volume, allant de la fixation cellulaire ciblée par la culture à la réticulation des protéines dans les cellules
Concentration initiale pratique - la solution de formaldéhyde à 16 % (p/v) simplifie la dilution à la concentration de travail requise
Spécification
Formaldéhyde | |
Liquide | |
Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé. |
Pierce™ | |
Réactif de fixation |
Sécurité et traitement
- 16% Formaldehyde (w/v)Methanol-free, 10 x 1 mL
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Formaldehyde