Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Maleic Anhydride Activated Plates
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les plaques Pierce activées par anhydride maléique sont utiles pour l'immobilisation des peptides et autres ligands qui ne se revêtent pas efficacement par adsorption passive. La réaction des groupes d'anhydride maléique avec des amines primaires (–NH2) conduit à la formation de liaisons d'amide stables à pH neutre et supérieur. Les conditions acides hydrolysent la liaison ; par conséquent, les réactions de revêtement sont meilleures à un pH de 8 à 9 et les plaques ayant subi la réaction sont mieux utilisées à un pH supérieur à 7 pour les dosages ELISA et d'autres méthodes.
Ces plaques à 96 puits activées par anhydride maléique Thermo Scientific Pierce sont des plaques à 96 puits transparentes qui permettent l’adhérence de peptides contenant des amines et d’autres molécules à des puits de microplaques pour une utilisation dans des tests de liaison.
Caractéristiques des plaques activées par anhydride maléique :
• Réaction spontanée avec les amines primaires
• Une approche directe et simple pour fixer par liaison covalente les molécules à la surface d’une plaque EIA
• L’anhydride maléique maintient son intégrité et sa disponibilité pour le couplage pendant des mois dans des conditions de température ambiante sèches
Spécification
Spécification
| Propriété de liaison | Capacité standard, covalentes |
| Format | Étalon |
| Contenu et stockage | Lors de la réception des plaques, conservez-les à température ambiante. Produit expédié à température ambiante. |
| Méthode de détection | Colorimétrique |
| Gamme de produits | Pierce |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Plaque de détection, immunoessai, ELISA |
| Matériau | Polystyrène |
| Nbre de puits | 96 |
| Traitement de surface | Anhydride maléique |
| Afficher plus |