Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Jacalin Agarose
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
La jacaline-agarose Thermo Scientific™ Pierce offre une purification par affinité spécifique des IgA humaines issues du sérum ou du colostrum ou la suppression efficace des IgA contaminantes à partir d’échantillons d’IgG.
Points clés :
Jacaline immobilisée : lie spécifiquement l’IgA1 humaine (pas l’IgA2 humaine ou les IgA provenant d’autres espèces)
Capacité de liaison : la résine est chargée avec environ 4,5 mg de Jacaline/ml de résine et se lie efficacement à 1 à 3 mg d’IgA1 humaine/ml de résine
Polyvalence Résine d’agarose : le support est de l’agarose à microbilles réticulées à 6 %, la résine la plus demandée et polyvalente pour les méthodes de purification par affinité de protéines
Recommandées dans les domaines suivants :
Purifiez l’IgA1 humaine issue de sérum ou de colostrum ; purifiez ou éliminez l’IgA des échantillons d’immunoglobulines ; séparez l’IgA1 de l’IgA2
Spécification
Spécification
| Type de produit | Agarose |
| Gamme de produits | Pierce |
| Type de colonne | Résine d’agarose, affinité |
| Format | Flacon |
| Phase stationnaire | Lectine |
| Cible de purification | Anticorps IgA |
| Contenu et stockage | Dès réception, stocker le produit à 4°C. Le produit est expédié à température ambiante. Ne pas congeler le produit. |
| Quantité | 5 ml |