Learn More
Thermo Scientific™ Acide iodoacétique Pierce™
Obtenez une carboxyméthylation rapide des résidus de cystéine réduits grâce à l’acide iodoacétique Thermo Scientific™ Pierce™ et à l’iodoacétamide.
Marque: Thermo Scientific™ 90034
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les matrices Thermo Scientific™ MALDI sont des réactifs recristallisés hautement purifiés, conditionnés dans des tubes à usage unique pratiques, suffisants pour analyser jusqu’à 96 échantillons par désorption-ionisation par impact laser assistée par matrice.
L’acide iodoacétique (IAA) peut réagir avec plusieurs groupes fonctionnels de protéines, mais il est généralement utilisé pour la S-carboxyméthylation spécifique des sulfhydryles (cystéines réduites).L’acide iodoacétique réagit avec les sulfhydryles sur les cystéines, l’azote de chaîne latérale imidazolyle des histidines, le thioéther de la méthionine et le groupe d’amines primaires des lysines. Le taux de réaction et de spécificité dépend du niveau d’ionisation, qui peut être manipulé par le pH de la condition de réaction.
Points forts :
- Réagissez à un pH légèrement alcalin pour une S-carboxyméthylation spécifique des sulfhydryles libres
- Réagissez à un pH faible pour une carboxyméthylation spécifique des méthionines
- Réagir à un pH élevé pour favoriser la carboxyméthylation des histidines et des lysines
- Le méthylate réduit les fragments de peptides de cystéine dans les digestions de protéases pour la spectrométrie de masse
Spécification
Sulfhydryle | |
Solide blanc de 2-iodoacétamide (IAM) dans des microtubes noirs scellés avec une feuille (format de 3 x 8) | |
24 utilisations distinctes pour l‘alkylation avant spectrométrie de masse, chacune avec jusqu‘à 75 échantillons de protéine |
Iodoacétamide, usage unique | |
184.96 | |
24 x 9.3°mg |