Learn More
Thermo Scientific™ Tubes iodés Pierce™
Marquez de manière fiable (ioder) les protéines et les peptides avec de l’iode-125 à l’aide de tubes à essai en verre pré-enduits (activés) avec un réactif d’iodation.
Marque: Thermo Scientific™ 28601
141.34 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
Les tubes d'iodation Thermo Scientific™ Pierce sont des tubes à essai en verre de 12 x 75 mm pré-enduits au fond avec le réactif d'iodation Pierce, qui active l'iode-125 pour les procédures d'iodation de protéines ou de peptides.
L’appréciation du réactif d’iodation Thermo Scientific Pierce provient de sa chimie douce et très efficace. Nous proposons ce réactif dans la forme la plus pratique et la plus polyvalente du marché : pré-revêtement de la surface intérieure des tubes à essai de 12 x 75 mm.
Points clés :
- Les iodations peuvent être effectuées en moins de 2 minutes
- Élimine l’étape fastidieuse de revêtement de surface de réactif
- Fournit une surface homogène enduite de réactif et résistante à la glace en paillettes dans le tube
- Permet d’effectuer des iodations directement dans le tube
- Permet de pré-activer 1252 1 directement dans le tube
- Offre la possibilité d’ioder la protéine sans qu’elle n’entre jamais en contact direct avec le réactif d’iodation
Spécification
Tube iodé | |
Dès réception, conserver à température ambiante, à l’abri de l’humidité. Après ouverture de la pochette protectrice, fermez le sachet refermable intérieur contenant les tubes avec les fermetures jaunes et le dessiccant. | |
Iode-125 |
10 tubes | |
Pierce™ | |
Radio-isotope |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.