Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Immobilized Reductant Column, 2 mL
Réduisez efficacement les liaisons disulfures de protéines ou de peptides avec cette colonne réutilisable avec un agent de réduction immobilisé à base de thiol pour la réduction des liaisons disulfures en phase solide.
Marque: Thermo Scientific™ 77701
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
La colonne de réduction immobilisée Thermo Scientific™ Pierce contient de la résine en microbilles à laquelle un agent réducteur à base de thiol a été immobilisé pour permettre la réduction en phase solide des liaisons disulfures de peptides et de protéines.
Les méthodes de réduction du mercaptan et du DTT utilisent des agents réducteurs solubles. Pour ce faire, les réactifs réducteurs doivent être retirés de l’échantillon avant que d’autres procédures puissent être effectuées. Les mesures de la teneur en sulfhydryle libre ne peuvent pas être effectuées en présence de ces agents et doivent être éliminées avant la réticulation. L’élimination d’un réducteur soluble peut être difficile lorsqu’un peptide est impliqué et un dessalage important peut entraîner une perte de protéines ou une dilution extrême lorsque de petites quantités de protéines sont réduites. Les colonnes de réduction Reduce-Imm™ ont été développées pour éliminer ces difficultés et sont très efficaces pour réduire les liaisons disulfures.Points clés :
- Élimine les composants solubles qui interfèrent avec le dosage des groupes thiols libres
- Il n’est pas nécessaire de supprimer l’agent réducteur après la réaction
- La protéine réduite, exempte de thiols contaminants, peut être facilement dosée à l’aide de la méthode BCA
- Phase solide ; protocoles pour les peptides et les protéines
- Excellente récupération des protéines
- Matrice régénérable et réutilisable jusqu’à 4 fois
Spécification
À la réception, conserver à 4°C. | |
Liquide | |
Colonne de réducteur |
Pierce™ | |
1 x 2 mL |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.