Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ IgM Purification Kit
Code produit. 10351414 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1 colonnes
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 10351414
Marque: Thermo Scientific™ 44897
Purifiez aisément des IgM à partir de liquide d’ascite de souris à l’aide d’une protéine de liaison du mannose immobilisée, qui se fixe aux IgM dans les tampons du kit.
Le kit de purification d’IgM Thermo Scientific™ Pierce est un système de tampon et de matrice d’affinité simple d’utilisation permettant de purifier des IgM à partir de liquide d’ascite de souris ; la méthode utilise une protéine de liaison du mannose immobilisée, qui se fixe aux IgM dans les tampons fournis dans le kit.
L’agarose MBP Pierce est une protéine de liaison du mannose purifiée (également appelée lectine liant le mannose, MBL) qui a été immobilisée sur des billes d’agarose à 4 %. Lorsqu’elle est utilisée avec un système de tampon optimisé basé sur une liaison dépendante de la température et du calcium, cette résine permet la purification spécifique par affinité d’IgM de souris à partir de liquide d’ascite et d’autres échantillons concentrés. La résine et les tampons essentiels sont proposés à l’unité ou regroupés dans un kit de purification d’IgM complet contenant une colonne préremplie d’agarose MBP-de 5 ml.
Points clés :
  • MBP immobilisée – le système d’affinité basé sur la protéine de liaison du mannose (MBP) permet la purification spécifique d’IgM de souris à partir de liquide d’ascite ou de l’isolement partiel des IgM humaines du sérum
  • Kit complet – le kit de purification des IgM comprend une colonne MBP préemballée et des tampons prêts à l’emploi pour une purification pratique d’au moins 1,5 mg d’IgM à partir de 0,5 ml d’échantillons d’ascite par colonne
  • Conditions douces – les conditions de tampon non dénaturantes et quasi neutres assurent la récupération des anticorps fonctionnels
  • Réutilisable – les ligands et résines stables peuvent être régénérés et réutilisés au moins 10 fois sans diminution significative de la capacité de liaison
Comprend :
Le kit contient une colonne d’agarose MBP de 5 ml, un tampon de préparation de colonnes, des tampons de liaison et d’élution d’IgM et un dispositif d’extension de colonnes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit de purification d’IgM
Gamme de produits Pierce
Type de colonne Résine d’agarose, affinité
Format Kit
Phase stationnaire Lectine
Cible de purification Anticorps IgM
Description Kit de purification d’IgM Pierce
Contenu et stockage Suffisant pour : 10 purifications d’IgM, chacune à partir de 0,5 ml d’échantillons d’ascite de souris
• Colonne d’agarose de MBP, 5 ml, 1 colonne
• Tampon de liaison d’IgM, 800 ml
• Tampon d’élution d’IgM, 500 ml
• Tampon de préparation de colonne MBP, 50 ml
•Dispositif d’extension de colonne
Conserver à 4°C.
Quantité 1 colonnes