Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein L Plus Agarose
Code produit. 10178063 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
2 ml
Conditionnement:
2mL
Code produit. 10178063
Marque: Thermo Scientific™ 20520
Purifiez les anticorps contenant des chaînes légères kappa ou effectuez une immunoprécipitation avec cette résine Protéine L à grande capacité sur l’agarose en microbilles réticulées.
Employez diverses méthodes de purification d’anticorps par affinité avec la protéine L-agarose Thermo Scientific™ Pierce, une résine de protéine L à haute capacité et de microbilles d’agarose de capacité élevée.
L’agarose protéine L Plus Pierce est une résine polyvalente de haute capacité par affinité pour la purification des isotypes d’IgG mammifères contenant des chaînes légères kappa spécifiques. La protéine L se prête tout particulièrement à l’isolation du Vk I des IgG de souris et des anticorps monoclonaux Vk I, Vk III et Vk IV d’IgG humaine. La résine se compose de protéine L recombinante immobilisée sur des microbilles d’agarose réticulées à 6 % (CL-6B) à l’aide d’une substance chimique stable et résistante au lessivage. Les microbilles d’agarose peuvent être régénérées et réutilisées plusieurs fois lorsqu’elles sont correctement conservées.
Points clés :
  • Protéine L – la protéine l immobilisée est idéale pour réaliser une purification sélective d’anticorps de souris ou humains comportant des chaînes légères kappa
  • Résine d’agarose – le support est de l’agarose perlée réticulée à 6 % (CL-6B), la résine la plus populaire pour les méthodes de purification par affinité de protéines
  • Inerte et stable : une méthode de fabrication sophistiquée immobilise la protéine L par des liaisons covalentes résistantes à la lixiviation et non chargées, générant des liaisons non spécifiques faibles et permettant plusieurs utilisations sans baisse de rendement
  • Grande capacité – cette variété “Plus” de l’agarose avec protéine L Pierce a une charge dense de protéine L immobilisée, offrant une capacité de liaison de 10 à 20 mg d’IgG humaine/ml de résine
Propriétés de l’agarose perlée réticulée à 6 % (CL-6B) :
  • Stabilité du pH : 2 à 14 (court terme) ; 3 à 13 (long terme)
  • Taille moyenne des particules : 45 à 165 microns
  • Limite d’exclusion : 10 000 à 4 000 000 daltons
  • Vitesse linéaire maximale : 30 cm/heure
  • Pression maximale : moins de 25 psi (1,5 bar), définie comme la chute de pression maximale dans une colonne que la résine peut supporter (remarque : la pression manométrique indiquée sur un appareil de chromatographie en phase liquide peut mesurer la pression totale du système plutôt que
  • la chute de pression dans la colonne.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme de produits Pierce
Type de colonne Résine d’agarose, affinité
Format Flacon
Phase stationnaire Protéine L
Cible de purification Anticorps Ig
Contenu et stockage À la réception, conserver le produit entre 4°C et 8°C. Le produit est expédié à température ambiante.
Quantité 2 ml