Learn More
Thermo Scientific™ Résine Ni-IMAC haute capacité Pierce™, compatible EDTA
La résine Ni-IMAC compatible avec l’EDTA haute capacité Pierce est conçue pour purifier les protéines marquées à l’histine (His) surexprimées à partir de milieux de culture cellulaire.
Marque: Thermo Scientific™ A50587
Description
La résine Ni-IMAC haute capacité Pierce contient une matrice qui est une agarose réticulée à 6 % avec des propriétés optimales pour les purifications de colonnes FPLC par lot, par colonne de gravité et par échelle de recherche / échelle pilote. La résine a une capacité de liaison élevée (jusqu’à 80 mg de protéines par ml de résine) et peut tolérer l’EDTA élevée et réduire les concentrations d’agents utilisées pour inhiber les métalloprotéases et stabiliser les protéines intracellulaires sensibles.
Caractéristiques de la résine Ni-IMAC compatible EDTA haute capacité :
- Chélateur stable — utilise jusqu’à 20 mM d’EDTA et de DTT sans perte de performances
- Compatible avec la purification de protéines surexprimées et sécrétées dans des milieux de culture cellulaire (p. ex., les systèmes d’expression Expi293, ExpiCHO et ExpiSf)
- Capacité de liaison élevée —>capacité de liaison 80 mg/ml pour les protéines de fusion recombinantes marquées à l’histidine (His)
- Réutilisable —peut être régénéré jusqu’à 10 fois à l’aide du protocole CIP
L’EDTA et les agents réducteurs tels que le DTT et le TCEP nuisent aux performances des supports Ni-IMAC en séparant le métal. En raison de sa caractéristique de stabilité du chélateur (tolérant à l’EDTA), la résine Ni-IMAC compatible avec l’EDTA haute capacité Pierce est particulièrement adaptée pour purifier les protéines marquées à l’Histine (His) exprimées qui sont sécrétées dans des milieux de culture cellulaire ou pour purifier les protéines marquées à l’Histine (His) intracellulaires qui ont besoin de la présence de l’EDTA pour maintenir la stabilité et la fonction. Dans les deux cas, de grandes quantités d’échantillons peuvent être purifiées sans séparer le support du métal Ni, offrant ainsi des rendements constants de grande capacité.
Spécification
Chélateur stable | |
500 ml de résine stabilisée, fournie sous forme de suspension à 50 %, 1 000 ml. Conserver entre 2–8°C. | |
Pierce™ | |
Résine |
Agarose réticulée à 6 % | |
Glace humide | |
500 ml | |
Flacon |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
ZI4404301 | Certificat d’analyse | 12/09/2024 | A50587 |
ZF4335532 | Certificat d’analyse | 25/06/2024 | A50587 |
XG34359611 | Certificat d’analyse | 20/07/2022 | A50587 |
XA3435964 | Certificat d’analyse | 12/01/2022 | A50587 |
SPECS | Certificat d’analyse | 13/02/2021 | A50587 |