Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de centrifugation pour l’élimination des endotoxines haute capacité Pierce™, 0,5 ml
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Réduit de plus 99 % en une heure les niveaux d’endotoxines dans les échantillons de protéines tout en maximisant la récupération des protéines grâce à la résine pour l’élimination des endotoxines haute capacité Thermo Scientific™ Pierce.
Points clés :
Haute capacité lie jusqu’à 2 000 000 EU/ml pour éliminer au moins 99 % des endotoxines
Résistant : résine réutilisable au maximum 10 fois sans perte de performances
Sélectif : récupérez au moins 85 % de votre échantillon de protéines
Hautes performances : respecte les lignes directrices établies par la FDA en réduisant la concentration finale en unité d’endotoxines (EU) à des valeurs inférieures à 5 EU / ml
Rapide : notre nouveau format de godet de centrifugation permet la déplétion des endotoxines en moins d’une heure
Propre : les colonnes de centrifugation à usage unique évitent la contamination croisée des échantillons
Optimisé : les godets de centrifugation sont optimisés pour différents volumes d’échantillons
Économique réductions offertes pour les grands volumes
Matériel nécessaire :
Eau exempte d’endotoxine
Recommandées dans les cas suivants :
Éliminez les endotoxines des échantillons de protéines ou d’anticorps avant la transfection cellulaire ou l’injection à un animal
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | Jusqu’à 2 000 000 EU par ml |
| Formule | Colonnes à centrifuger de 8 ml contenant 0,5 ml de résine |
| Contenu et stockage | Dès réception, stocker à 4°C. |
| Forme | Liquide |
| Gamme de produits | Pierce |
| Quantité | 5 colonnes |
| Cible | Élimination des endotoxines |
| Type | Colonne de centrifugation + résine d’élimination des endotoxines |
| Phase stationnaire | Ligand propriétaire |
| Format | Colonne de centrifugation |
| Afficher plus |