Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ High Capacity Endotoxin Removal Spin Columns, 1 mL
Éliminez les endotoxines (lipopolysaccharides ou LPS) des échantillons avant la spectrométrie de masse à l’aide de colonnes de centrifugation du ligand poly(e-lysine) sur la cellulose en microbilles.
245.00€ - 810.00€
Spécification
Capacité (métrique) | Jusqu’à 2 000 000 EU par ml |
---|---|
Formule | Colonnes à centrifuger de 22 ml contenant 1 ml de résine |
Contenu et stockage | Dès réception, stocker à 4°C. |
Forme | Liquide |
Gamme de produits | Pierce™ |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12391973
|
Thermo Scientific™
88276 |
5 colonnes |
245.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12201203
|
Thermo Scientific™
88277 |
25 colonnes |
810.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Réduit de plus 99 % en une heure les niveaux d’endotoxines dans les échantillons de protéines tout en maximisant la récupération des protéines grâce à la résine pour l’élimination des endotoxines haute capacité Thermo Scientific™ Pierce.
La résine pour l’élimination d’endotoxines haute capacité Pierce associe des microbilles de cellulose poreuses et un conservateur alimentaire approuvé par la FDA, le poly(epsilon-lysine), comme ligand d’affinité pour lier de façon sélective les endotoxines. Les concentrations d’endotoxines dans les échantillons de protéines sont réduites de plus de 99 % en moins de 1 heure en utilisant notre coupelle à centrifuger et le rendement de récupération des protéines est de ≥85 %. Le ligand d’affinité polylysine modifié élimine les problèmes de toxicité associés aux technologies alternatives utilisant des ligands polymixine B et des tampons désoxycholate de sodium. La résine pour l’élimination d’endotoxines haute capacité Pierce est disponible sous forme de pâte pour remplir une colonne personnalisée qui peut être réutilisée au moins 5 fois sans perte d’efficacité en matière d’élimination d’endotoxines. Cette résine est également disponible dans un nouveau format de colonne de centrifugation à usage unique optimisé pour différents volumes d’échantillons.Points clés :
Haute capacité lie jusqu’à 2 000 000 EU/ml pour éliminer au moins 99 % des endotoxines
Durable résine réutilisable jusqu’à 10 fois sans perte de performances
Sélectif récupère au moins 85 % de votre échantillon de protéines
Hautes performances respecte les lignes directrices établies par la FDA en réduisant la concentration finale en unité d’endotoxines (EU) à des valeurs inférieures à 5 EU/ml
Rapide notre nouveau format de coupelle à centrifuger permet la déplétion des endotoxines en moins de 1 heure
Propre les colonnes de centrifugation à usage unique évitent la contamination croisée des échantillons
Optimisé les coupelles à centrifuger sont optimisées pour différents volumes d’échantillons
Économique réductions offertes pour les grands volumes
Matériel nécessaire :
Eau exempte d’endotoxine
Recommandé dans les cas suivants :
Éliminez les endotoxines des échantillons de protéines ou d’anticorps avant la transfection cellulaire ou l’injection à un animal
Spécification
Jusqu’à 2 000 000 EU par ml | |
Dès réception, stocker à 4°C. | |
Pierce™ | |
Colonne de centrifugation + résine d’élimination des endotoxines | |
Colonne de centrifugation |
Colonnes à centrifuger de 22 ml contenant 1 ml de résine | |
Liquide | |
Élimination des endotoxines | |
Ligand propriétaire | |
Affinité, résine de cellulose |
Sécurité et traitement
- Pierce High Capacity Endotoxin Removal Spin Columns, 1 mL
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol