Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ High Capacity Endotoxin Removal Resin
Éliminez les endotoxines (lipopolysaccharides ou LPS) des échantillons avant la spectrométrie de masse à l’aide de colonnes de centrifugation du ligand poly(e-lysine) sur la cellulose en microbilles.
Marque: Thermo Scientific™ 88271
2303.00 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21650" pour bénéficier de cette offre.
Description
Réduit de plus 99 % en une heure les niveaux d’endotoxines dans les échantillons de protéines tout en maximisant la récupération des protéines grâce à la résine pour l’élimination des endotoxines haute capacité Thermo Scientific™ Pierce.
La résine pour l’élimination d’endotoxines haute capacité Pierce associe des microbilles de cellulose poreuses et un conservateur alimentaire approuvé par la FDA, le poly(epsilon-lysine), comme ligand d’affinité pour lier de façon sélective les endotoxines. Les concentrations d’endotoxines dans les échantillons de protéines sont réduites de plus de 99 % en une heure à peine en utilisant notre format de godet de centrifugation et le rendement de récupération des protéines est ≥ 85 %. Le ligand d’affinité polylysine modifié élimine les problèmes de toxicité associés aux technologies alternatives utilisant des ligands polymixine B et des tampons désoxycholate de sodium. La résine pour l’élimination d’endotoxines haute capacité Pierce est disponible sous forme de suspension épaisse pour remplir une colonne personnalisée qui peut être réutilisée au moins 5 fois sans perte d’efficacité en matière d’élimination d’endotoxines. Cette résine est également disponible dans un nouveau format de colonne de centrifugation à usage unique optimisé pour différents volumes d’échantillons.Points clés :
Haute capacité lie jusqu’à 2 000 000 EU/ml pour éliminer au moins 99 % des endotoxines
Résistant : résine réutilisable au maximum 10 fois sans perte de performances
Sélectif : récupérez au moins 85 % de votre échantillon de protéines
Hautes performances : respecte les lignes directrices établies par la FDA en réduisant la concentration finale en unité d’endotoxines (EU) à des valeurs inférieures à 5 EU / ml
Rapide : notre nouveau format de godet de centrifugation permet la déplétion des endotoxines en moins d’une heure
Propre : les colonnes de centrifugation à usage unique évitent la contamination croisée des échantillons
Optimisé : les godets de centrifugation sont optimisés pour différents volumes d’échantillons
Économique réductions offertes pour les grands volumes
Matériel nécessaire :
Eau exempte d’endotoxine
Recommandées dans les cas suivants :
Éliminez les endotoxines des échantillons de protéines ou d’anticorps avant la transfection cellulaire ou l’injection à un animal
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Jusqu’à 2 000 000 EU par ml | |
Dès réception, stocker à 4°C. | |
Pierce™ | |
Élimination des endotoxines | |
Ligand propriétaire | |
Affinité, résine propriétaire |
Ligand exclusif sur de la cellulose en microbilles en suspension dans 20 % d’éthanol | |
Liquide | |
100 ml | |
Résine | |
Flacon |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.