Learn More
Thermo Scientific™ Guardian™ Peroxidase Conjugate Stabilizer/Diluent
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le diluant/stabilisateur pour conjugués de peroxydase Thermo Scientific™ Guardian préserve les conjugués HRP dilués (1-1 000 ng/ml) pendant plus de six mois à température ambiante, sans perte significative d’activité.
Compatible avec les dosages – Ajoutez simplement votre tampon de blocage préféré pour créer un diluant convenant parfaitement à votre système ELISA basé sur la peroxydase de raifort
Pratique – Conservez des dilutions prêtes à l’emploi (1:1 000–1:100 000) qui maintiennent l’activité enzymatique, dans un réfrigérateur sans aliquotage
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Stabilisateur/diluant pour conjugué de peroxydase |
| Forme physique | Liquide |
| Gamme de produits | Guardian |
| Quantité | 200 mL |