Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ GST Agarose
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Effectuez l’isolement ou l’élimination d’anticorps spécifiques aux produits de GST de réaction croisée à partir de sérum ou d’autres solutions d’anticorps grâce à l’agarose Thermo Scientific™ Pierce GST.
Points clés :
Spécifique : permet la purification d’anticorps cibles à partir de ceux dirigés contre l’étiquette GST
Réutilisable : les anticorps liés réutilisables peuvent être élués avec 6 M de chlorure de guanidine, ce qui permet 10 purifications avec chaque colonne ou aliquote de résine
Deux formats : optez pour des colonnes préemballées ou des pâtes de résine pour une utilisation à différentes échelles
Spécification
Spécification
| Type de produit | Agarose |
| Gamme de produits | Pierce |
| Type de colonne | Résine d’agarose, affinité |
| Format | Flacon |
| Phase stationnaire | Protéine GST |
| Cible de purification | Anticorps anti-GST |
| Description | Agarose GST Pierce |
| Contenu et stockage | 4°C |
| Quantité | 5 ml |