Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Glycoprotein Carbohydrate Estimation Kit
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le kit d’estimation de la teneur en glucides des glycoprotéines Thermo Scientific™ Pierce permet de mesurer la quantité de glycosylation des protéines en tant que pourcentage de la masse protéique totale purifiée.
Points clés :
Qualitatif : permet de facilement identifier si des protéines purifiées sont des glycoprotéines ou si des échantillons sont contaminés par des sucres
Semi-quantitatif : permet d’estimer le pourcentage de la teneur en glucide (p/p) de la glycoprotéine purifiée par une comparaison avec le kit d’étalons de glycoprotéine inclus
Procédure simple : réalisée en moins de 75 minutes ; les instructions comprennent des protocoles pour tubes à essais et microplaques
Adaptable : le format de la courbe d’étalonnage permet de concevoir des tests alternatifs pour les aldéhydes et les composants glucidiques
Comprend :
Periodate de sodium, tampon d’analyse, réactif de détection et kit contenant 5 flacons d’étalons de glycoprotéines
Recommandées dans les cas suivants :
Permet de déterminer si un anticorps polyclonal purifié ou une autre protéine est glycosylé(e) avant de réaliser des chimies de conjugaison ou d’immobilisation basées sur les glucides avec des réactifs hydrazide ; Permet de caractériser et de classifier les fractions des protéines purifiées à partir d’une procédure par affinité ; Permet d’évaluer la contamination par des sucres et des glucides dans des échantillons de protéines non glycosylées
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Suffisant pour : 60 dosages en tube ou 250 dosages sur microplaque • Méta-périodate de sodium, 500 mg • Réactif de détection de glycoprotéine Pierce, 500 mg, • Tampon de dosage glycoprotéique, 250 ml, • Kit d’étalons de glycoprotéine, kit de 5 protéines |
| Description | Kit d’estimation de la teneur en glucides des glycoprotéines Pierce |
| Doser | Estimation du carbohydrate des glycoprotéines |
| Méthode de détection | Colorimétrique |
| Gamme de produits | Pierce |
| Type de produit | Estimation du carbohydrate des glycoprotéines |
| Spécificité | Non spécifique à la cible |
| Suffisant pour | 60 dosages en tube ou 250 dosages sur microplaques |
| À utiliser avec (application) | Détection basée sur une solution, absorbance |
| À utiliser avec (équipement) | Spectrophotomètre, lecteur de microplaques |
| Afficher plus |