Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Glutathione Coated Plates
Les plaques Thermo Scientific™ Pierce revêtues de glutathion sont des microplaques standards 96 puits revêtues de glutathion (GSH) intact et prébloquées pour être utilisées dans les essais de capture et de détection impliquant des protéines de fusion glutathion S-transférase (GST).
Marque:  Thermo Scientific™ 15140
256.50 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21681" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10465775
Description
Description
Les plaques Thermo Scientific Pierce revêtues de glutathion sont des microplaques revêtues de glutathion (GSH) intact et prébloquées pour être utilisées dans les dosages de capture et de détection impliquant des protéines de fusion glutathion S-transférase (GST). Ces plaques revêtues peuvent être utilisées dans l’analyse de lysats cellulaires pour déterminer la présence et la concentration de la protéine de fusion GST produite dans un système d’expression. Les plaques peuvent également être utilisées pour capturer et revêtir les protéines de fusion via leur étiquette GST pour des dosages de liaison ultérieurs impliquant la protéine recombinante. Les plaques étant prébloquées, la purification initiale des lysats cellulaires n’est pas nécessaire.
Les plaques Thermo Scientific Pierce à revêtement en glutathion sont des microplaques revêtues de glutathion intact (GSH) et prébloquées pour une utilisation dans les dosages de capture et de détection impliquant des protéines de fusion glutathione S-transférase (GST).
Caractéristiques des plaques revêtues de glutathion :
Sélectives : elles lient spécifiquement les protéines de fusion contenant de la glutathione S-transférase
Capacité : elles lient environ 10 ng de protéine GST par puits
Polyvalentes : le format de plaque prêt pour la liaison est utile pour les études d’interaction des protéines
Compatibles : les détergents utilisés pour la lyse des cellules n’inhibent pas la liaison aux protéines GST aux plaques pré-enduites (par contraste avec les méthodes de revêtement direct avec les plaques en polystyrène)
Prêtes à l’emploi : elles sont prébloquées avec le tampon de blocage SuperBlock pour réduire la liaison non spécifique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Capacité standard, affinité
Barrette 8 puits transparente
5 plaques
Transparent
En PS
Glutathion
Conserver à 4°C dans des sachets non ouverts. Après ouverture, conserver les plaques non utilisées à 4°C dans un sachet refermable avec du dessiccant.
Colorimétrique
Pierce™
Microplaque
96
Tampon SuperBlock™