Learn More
Thermo Scientific™ Résine et kits de glutathion-agarose Pierce™
Purifiez les protéines de fusion recombinantes marquées à la TPS à partir de lysats cellulaires à l’aide de résines de purification par affinité de billes d’agarose couplées au glutathion (GSH), de colonnes de centrifugation et de plaques.
Marque: Thermo Scientific™ 16102BID
2946.30 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le glutathion-agarose Pierce Thermo Scientific™ est une résine à haute capacité et hautes performances idéale pour la purification par affinité des protéines de fusion marquées à la GST provenant de lysats cellulaires.
Le support haute qualité est constitué de glutathion immobilisé par son groupe sulfhydryle central via un bras d’espacement de 12 atomes lié à des perles réticulées d’agarose à 6 %. La purification de protéines de fusion marquées à la GST– avec du glutathion (GSH) sur des perles d’agarose est très documentée et peut être adaptée à de nombreuses échelles, différents formats de colonne et des applications spécifiques variées. Que ce soit pour purifier de grandes quantités de protéine recombinante de lysats d’E. Coli ou pour analyser des interactions de protéines impliquant des protéines appâts marquées à la GST, la résine de glutathion-agarose Pierce convient parfaitement à la tâche.Pour satisfaire les exigences liées à ses nombreuses utilisation, la résine glutathion-agarose Pierce est proposée dans conditionnements de différentes tailles et dans des formats variés. Ceux-ci incluent trois volumes de pâte de résine, trois tailles de colonnes prêtes pour la centrifugation, des kits de purification GST complets et deux tailles de cartouche de chromatographie prêtes à l’emploi en FPLC–.
Points clés :
Haute capacité – Liaison d’au moins 25 mg de protéine recombinante marquée à la GST
Rendement élevé et grande pureté – Purification régulière d’au moins 10 mg de protéine marquée à la GST par millilitre de résine d’une pureté supérieure à 90 %
Économique – Prix avantageux pour une résine réutilisable jusqu’à 5 fois sans perte de sa capacité de fixation ni de ses performances de purification
Polyvalence – Conception prévue pour la purification de protéines de fusion marquées à la GST provenant de lysats bactériens ou pour une utilisation avec des protéines pré-purifiées marquées à la GST afin d’analyser les interaction de protéines
Compatibilité – Utilisation et efficacité validées avec les réactifs cellulaires lysis Thermo Scientific Pierce à des fins d’extraction et de purification à partir de cultures cellulaires de mammifères ou de bactéries
Flexibilité – Grande variété de formats disponibles : résine en vrac, colonnes à centrifuger, cartouches de chromatographie et kits GST de purification efficaces
Formats disponibles :
Pâtes de résine : flacons de 10 ml, 100 ml, 500 ml
Colonnes à centrifuger : colonnes de 0,2 ml (microcentrifugeuse), 1 ml, 3 ml
Kits de purification : kits complets disponibles pour les trois tailles de colonne
Cartouches de chromatographie : cartouches de 1 et 5 ml, compatibles avec les systèmes de chromatographie liquide automatisés et de pipetage
En vrac et personnalisé : indiquez-nous vos besoins pour la résine de glutathion-agarose en vrac
Inclut :
Les kits contiennent des colonnes à centrifuger de glutathion Pierce, un tampon d’équilibration/de lavage et du glutathion pour préparer le tampon d’élution.
Spécification
Glutathion-agarose Pierce | |
Agarose | |
Fixation > 10 mg de protéine marquée à la GSTpar millilitre de résine |
Glutathion sur perles réticulées d’agarose à 6 %, en suspension dans de l’eau contenant de l’azoture de sodium | |
500 ml |