Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Gaussia Luciferase Flash Assay Kit
Activité transcriptionnelle des éléments réglementaires dans les milieux de culture de mammifères ou les lysats de cellules entières grâce à ce kit de luciférase Gaussia par incandescence hautement sensible.
Marque: Thermo Scientific™ 16158
Code nomenclature Nacres: NA.54
Informations supplémentaires : Poids : 1.81440kg
Description
Le kit de dosage incandescent de la luciférase Gaussia Pierce Thermo Scientific™ fournit aux chercheurs le dosage le plus sensible pour l’activité transcriptionnelle des éléments réglementaires dans les milieux de culture cellulaire de mammifères et le lysat cellulaire entier.
Ce kit de dosage incandescent contient des réactifs pour mesurer l’activité de la luciférase Gaussia dans les milieux de culture cellulaire et les lysats de mammifères. Lorsqu’il est utilisé avec les vecteurs de luc. Gaussia de Thermo Scientific, le kit fournit un système de dosage de rapporteur bioluminescent extrêmement sensible pour la détection sécrétée ou intracellulaire de l’activité du promoteur ou de la voie. La luciférase Gaussia est hautement sécrétée dans le milieu de culture cellulaire, ce qui permet de surveiller les cellules vivantes de l’activité des rapporteurs. Le signal produit par la Gaussia est considérablement supérieur aux signaux provenant de luciférases soit de lucioles natives soit Renilla, dosées dans des conditions similaires.
Points clés :
Sensible – une sensibilité 1 000 fois supérieure permet l’utilisation d’un plus petit nombre de cellules
Économique – les dosages les plus sensibles entraînent une diminution de la consommation de réactifs
Luciférase sécrétée – elle permet des dosages en temps réel et des études cinétiques sans détruire les cellules
Gain de temps – les dosages utilisant des luciférases sécrétées nécessitent une manipulation minimale des échantillons
Compatible avec l’automatisation – capable de réaliser des criblages à haut débit
Pratique – contient un tampon de lyse cellulaire universel et un réactif de dosage incandescent optimisé
Sûr – permet d’effectuer des dosages non radioactifs
Comprend :
Tampon de lyse cellulaire, tampon de réaction et substrat
Matériel nécessaire :
Luciférase Gaussia et luminomètre ou tout autre instrument capable de surveiller la luminescence, tels que les lecteurs de microplaques Luminoskan Ascent et Varioskan Flash de Thermo Scientific.
Recommandées dans les cas suivants :
Études de promoteurs pour l’analyse des éléments de régulation cis et des facteurs d’action trans ; Sélection de médicaments ; Sélection de siARN et de miARN ; Dosages multiplexés pour l’étude des effets hors-cible ; Dosages de rapporteurs pour la localisation de voie de sécrétion / protéines ; Analyse de voies de transduction de signaux ; Études d’épissage d’ARN
Spécification
Kit d’essai | |
100 dosages de luciférase | |
Suffisant pour : 100 dosages de luciférase dans des puits de microplaques • Tampon de dosage incandescent Gaussia, 5 ml (stocker à 4°C) • 100 X coelentérazine, 50 µl (stocker à -80°C) • Tampon de lyse cellulaire de luciférase (2X), 6 ml (stocker à température ambiante) Le kit peut être stocké à -80°C ou individuellement aux températures indiquées. |
|
Cellules de mammifères | |
Luminomètre (microplaque) | |
Marquage enzymatique | |
Chimiluminescence améliorée | |
Pierce™ |
Luciférase, luciférase gaussia | |
Kit de 100 réactions | |
Enzyme rapporteur, dosage par rapporteur de luciférase | |
Bioluminescent | |
Plaque à 384 puits, plaque à 96 puits | |
Substrat chimique | |
Substrat de luciférase | |
Coélentérazine |
Sécurité et traitement
- Pierce Gaussia Luciferase Flash Assay Kit
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: methanol
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.