Learn More
Thermo Scientific™ Acide formique, qualité LC-MS
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
L’acide formique Thermo Scientific™ Pierce est un solvant de haute pureté fourni dans des ampoules en verre comme alternative pratique et sans contamination pour la préparation de solvants d’élution pour les séparations HPLC de protéines et de peptides.
L’acide formique est un composant présent dans les phases mobiles en phase inverse pour fournir des protons pour l’analyse LC / MS. La présence d’une faible concentration d’acide formique dans la phase mobile est également connue pour améliorer les formes de pic de la séparation résultante. Contrairement à l’acide trifluoroacétique (TFA), l’acide formique n’est pas un réactif à paire d’ions et ne supprime pas l’ionisation MS des polypeptides lorsqu’il est utilisé comme composant de phase mobile.
Points clés :
- Verre ambré, rincé à l’azote, prélimé pour protéger l’acide formique de la lumière et de l’humidité
- Pureté à 99 % pour des lignes de base LC homogènes ; aucune interférence n’a été introduite dans les applications LC et de spectrométrie de masse
- Le format pratique simplifie la préparation de phases mobiles de gradient et isocratiques contenant 0,1 % (v/v) d’acide formique dans l’eau ou l’acétonitrile
- Le contenu d’un flacon unique dans un volume final de solvant de 1 L produit une phase mobile de la concentration d’acide formique la plus courante
Alertes de commande :
- La X dans le tableau de commande indique que des frais pour expédition dangereuse sont appliqués.
Conditions de stockage :
- Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé.
Spécification
Spécification
| Nom de l’article | Acide formique |
| Contenu et stockage | Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker à l’abri de la lumière directe du soleil. |
| Forme | Liquide |
| Type de réactif | Solvant (pur) |
| Quantité | 50 ml |
| Gamme de produits | Pierce |
Sécurité et traitement
- Formic Acid
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: formic acid