Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Firefly Luciferase Glow Assay Kit
Obtenez un signal de bioluminescence lumineux et stable (demi-vie supérieure à 2 heures) en présence de rapporteurs de luciférase de luciole rouge
137.00€ - 744.00€
Spécification
Type | Kit d’essai |
---|---|
Cible | Luciférase, luciférase de luciole |
Doser | Enzyme rapporteur, dosage par rapporteur de luciférase |
Cellules compatibles | Cellules de mammifères |
Méthode de détection | Bioluminescent |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12112250
|
Thermo Scientific™
16176 |
Kit de 100 réactions |
137.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12122250
|
Thermo Scientific™
16177 |
Kit de 1000 réactions |
744.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le kit de dosage de luminescence Thermo Scientific™ Pierce Firefly Luciférase offre un signal de bioluminescence lumineux et stable (demi-vie supérieure à deux heures) en présence de rapporteurs pour la luciférase de luciole pour les tests d’expression protéique.
Ce kit de dosage lumineux de luciférase Pierce contient des réactifs permettant de mesurer l’activité de la luciférase de luciole dans les lysats cellulaires. En présence de luciférase de luciole, le réactif lumineux fournit un signal bioluminescent stable et convient parfaitement aux luminomètres sans injecteurs ou au traitement par lots d’échantillons. La sortie lumineuse générée par la réaction de luciférase peut être corrélée avec la quantité de protéine de luciférase produite qui est à son tour proportionnelle à l’activité du promoteur conduisant à l’expression de luciférase. Les réactifs de dosage lumineux ont été optimisés pour obtenir de meilleurs résultats avec les plasmides de Luc de luciole Thermo Scientific ; cependant, ce kit de dosage peut être utilisé pour détecter l’activité d’autres luciférases dépendantes de l’ATP ou de luciole qui utilisent la D-luciférine comme substrat.Points clés :
Sensible – détection très sensible de l’activité luciférase de luciole ; pour de meilleurs résultats (signal maximum), utiliser avec l’amplificateur de signal de luciférase de luciole Thermo Scientific Pierce
Stable – stabilité accrue du signal par rapport aux dosages incandescents
Simple – ne nécessite pas de luminomètre avec injecteurs
Compatible – réactifs de dosage compatibles avec d’autres luciférases de coléoptère et de luciole
Compatible avec l’automatisation – capable de réaliser des dosages à haut débit
Pratique – contient un tampon de lyse cellulaire universel et un réactif de dosage luminescent optimisé
Sûr – permet d’effectuer des dosages non radioactifs
Comprend :
Tampon de lyse cellulaire, tampon de réaction et substrat
Matériel nécessaire :
Luciférase de luciole et luminomètre ou autre instrument capable de surveiller la luminescence, tels que les lecteurs de microplaques Thermo Scientific Luminoskan Ascent et Varioskan Flash. Pour de meilleurs résultats (signal maximum), utiliser avec l’amplificateur de signal de luciférase de luciole Thermo Scientific Pierce
Recommandé dans les cas suivants :
Études de promoteurs pour l’analyse des éléments de régulation cis et des facteurs d’action trans ; Sélection de médicaments ; Sélection de siARN et de miARN ; Dosages multiplexés pour l’étude des effets hors-cible ; Dosages de rapporteurs pour la localisation de protéines ; Analyse de voies de transduction de signaux ; Études d’épissage d’ARN
Spécification
Kit d’essai | |
Enzyme rapporteur, dosage par rapporteur de luciférase | |
Bioluminescent | |
Plaque à 384 puits, plaque à 96 puits | |
Substrat chimique | |
Substrat de luciférase |
Luciférase, luciférase de luciole | |
Cellules de mammifères | |
Luminomètre (microplaque) | |
Marquage enzymatique | |
Chimiluminescence améliorée | |
D-luciférine |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.