Learn More
Thermo Scientific™ ELISA Wash Buffer (30X)
Tampon de lavage concentré pour une utilisation efficace de conservation en laboratoire
Marque:  Thermo Scientific™ N503
Code produit. 11868741
  • 127.00€ / 50mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Type : Réactif
  • Format : Concentrat 30X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tampon de lavage
Liquide
Conserver à -20°C.
50 ml
ELISA
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotAB395976 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/02/2025 Catalog Number
Numéro de lotAB395976A Type de certificatCertificat d’analyse Date08/02/2025 Catalog Number
Numéro de lotZK394726 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/12/2024 Catalog NumberN503
Numéro de lotZI393917 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/10/2024 Catalog NumberN503
Numéro de lotZF392060A Type de certificatCertificat d’analyse Date04/07/2024 Catalog NumberN503
Nom du produit
Thermo Scientific™ ELISA Wash Buffer (30X) > Tampons de lavage ELISA ; concentrat 30X