Learn More
Thermo Scientific™ Zeba™ Dye and Biotin Removal Spin Columns and Filter Plates, 0.5–10 mL
Description
Éliminez rapidement les colorants fluorescents, la biotine, les agents réducteurs et les composants réticulés des échantillons de protéines avec un seuil de rétention des molécules de 7 000 en moins de 15 minutes grâce aux colonnes et aux plaques de filtration Thermo Scientific Pierce Zeba Dye et Biotin Removal.
L’élimination d’un colorant libre après une réaction de marquage est souvent difficile et fastidieuse, mais elle est essentielle afin de déterminer avec précision le rapport colorants-protéines. La résine Pierce Zeba Dye et Biotin Removal est un produit hautement spécialisé permettant de récupérer une quantité protéique exceptionnelle tout en éliminant efficacement les colorants fluorescents non conjugués, les réactifs de biotinylation, les agents réducteurs et les composants réticulés. Lors de l’utilisation de la quantité appropriée d’échantillon et de travail dans des conditions appropriées de tampon, ces colonnes et plaques de filtration peuvent éliminer avec succès presque tous les colorants fluorescents. Même les échantillons protéiques dilués (25 µg/ml) peuvent être traités avec succès afin d’éliminer les colorants, la biotine, les agents réducteurs et les composants réticulés et de récupérer efficacement les protéines (> 7 kDa). Ces produits ne sont pas recommandés pour le dessalage ou l’échange de tampons.
Les caractéristiques des colonnes et des plaques de filtration Zeba Dye et Biotin Removal contiennent :
• Polyvalent : élimination des colorants fluorescents non réactionnels, des réactifs de biotinylation, des composants réticulés et des agents réducteurs des solutions protéiques
• Récupération élevée : résine à faible capacité de fixation permettant de maximiser la récupération protéique
• Simple à utiliser : aucune préparation ou équilibrage encombrant des colonnes
• Rapide : élimination des petites molécules et récupération des protéines en moins de 15 minutes
• Flexible : disponible en colonnes de centrifugation et en plaques de centrifugation à filtre pour répondre à toute une gamme de besoins
Capacités d’échantillons
• colonne de centrifugation de 0,5 ml : Échantillon de 50 à 120 µl
• Colonne de centrifugation de 2 ml : Échantillon de 400 à 700 µl
• Colonne de centrifugation de 5 ml : Échantillon de 1 à 2 ml
• Plaque de filtration à 96 puits : Échantillon de 40 à 100 µl (par puits)
Formats disponibles
• Colonnes de centrifugation : 0,5, 2, 5 et 10 ml
• Plaques de filtration à 96 puits : pré-distribuées ; compatibles avec la centrifugation à des fins de purification manuelle ou automatisée ; permettent une reproductibilité rapide et uniforme de puits-à-puits et de plaques-à-plaques pour des séparations à haut débit et à petite échelle
Applications
• Idéales pour le nettoyage post-réaction des échantillons
• Pour éliminer efficacement le colorant non conjugué, la biotine, les agents réducteurs et les composants réticulés avec une récupération exceptionnelle des protéines
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver au réfrigérateur (2 à 8°C). |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Format | Colonne de centrifugation |
| Type de colonne | Résine exclusive |
| Gamme de produits | Zeba |
| Quantité | 5 colonnes |
| Volume (métrique) | 5 ml |
| Volume d’échantillon (métrique) | 1 à 2 ml |