Learn More
Thermo Scientific™ DST (disuccinimidyl tartrate)
Réticuler les amines en amines avec du tartrate de disuccinimidyl, composé de groupes NHS-ester et d’un bras espaceur contenant un diol (6.4A) clivable au periodate.
Marque: Thermo Scientific™ 20589
Description
Le DST Thermo Scientific™ Pierce, également appelé tartrate de disuccinimidyl, est un réticulateur hydrosoluble qui contient des extrémités d’ester NHS réactives à l’amine autour d’un bras espaceur de 4 atomes, dont le diol central peut être clivé par oxydation périodate.
Points clés :
- Clivable par méta-periodate de sodium
- Idéal pour les applications dans lesquelles la clivabilité de la réticulation est souhaitée sans liaisons S-S de protéines perturbatrices
- Le DST est soluble dans l’eau, le DMF ou le DMSO à une concentration de ∽10 mM
- Groupes réactifs : Ester NHS (homobifonctionnel)
- Réactif vers : groupes amino
Spécification
Amine-Amine | |
DST | |
Non | |
Dès réception, stocker sous forme desséchée à 4°C. | |
Température ambiante | |
Marquage chimique | |
Ester NHS | |
Poudre | |
Eau | |
Oui |
Par périodate | |
344,23 | |
4,0 Å | |
Oui | |
Pierce™ | |
Homobifonctionnels | |
Court (< 10 Å) | |
50 mg | |
Étalon | |
Réticulateur |