Learn More
Thermo Scientific™ DSP Pierce™, format No-Weigh™
Réticulez les amines aux amines avec le propionate de dithiobis succinimidyl, contenant des groupes d’ester NHS et du disulfure, un bras espaceur 12.0A et clivables avec des agents réducteurs.
158.00€ - 371.00€
Spécification
Réactivité chimique Amine-Amine
Cleavable Par Thiols
Description DSP
Poids moléculaire 404,42
Pégylé Non
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15973902
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
A35393
10 x 1 mg
158.00€
10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11821315
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
22586
50 mg
191.00€
50mg
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
10731945
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
22585
1 g
371.00€
1g
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
L'agent de réticulation DPS(réactif de Lomant) Pierce Thermo Scientific™ est un agent de réticulation réactif à l'amine avec extrémités réactives ester NHS et une liaison disulfure clivable dans son bras espaceur.
Points clés :
  • Clivable par réduction des agents
  • Perméable à la membrane
  • Acylate dans des milieux aqueux ou organiques en moins de deux minutes à température ambiante
  • Demi-vie d’ester de quatre à cinq heures au pH 7,0
  • Groupes réactifs : Ester NHS (homobifonctionnel)
  • Réactif vers : groupes amino
Spécification
Spécification
Amine-Amine
DSP
Non
Dès réception, stocker sous forme desséchée à 4°C.
Marquage chimique
Ester NHS
Poudre
Standard, usage unique, qualité supérieure
Réticulateur
Par Thiols
404,42
12,0 Å
Oui
Homobifonctionnels
Milieu (10 à 30 Å)
DMF, DMSO
Non
Documents
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.