Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Dilution-Free™ Rapid Gold BCA Protein Assay
The Pierce Dilution-Free Rapid Gold BCA Protein Assay Kit is an effortless, fast, and accurate assay optimized to determine total protein concentration. It is detergent-compatible and has a 5X wider dynamic range than traditional protein assays of 0.02–10 mg/mL.
51.50€ - 309.00€
Spécification
Plage de dosage 20 to 10,000 μg/mL
Méthode de détection Colorimétrique
Gamme de produits Pierce™ Dilution-Free™
Type de produit Protein Quantitation Assay
Spécificité Not Target-specific
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
17902543
Afficher les documents
Thermo Scientific™
A55862
20 mL
51.50€
20mL
17988192
Afficher les documents
Thermo Scientific™
A55861
250 mL
205.00€
250mL
17915152
Afficher les documents
Thermo Scientific™
A55860
500 mL
309.00€
500mL
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
20 to 10,000 μg/mL
Pierce™ Dilution-Free™
Not Target-specific
Spectrophotomètre, lecteur de microplaques
Colorimétrique
Protein Quantitation Assay
Détection basée sur une solution, absorbance
Glace
Documents
Product Certifications
Usage exclusivement réservé à la recherche.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Pierce™ Dilution-Free™ Rapid Gold BCA Protein Assay