Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Dextran Desalting Columns (5K MWCO)
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Thermo Scientific Pierce Dextran Desalting Columns are ready-to-use, disposable, gel-filtration columns for separating proteins and other macromolecules from low molecular-weight buffer salts and reagents.
Points clés :
Modèle : colonnes d’écoulement par gravité préremplies
Type de résine : billes de dextran poreuses, réticulées (50 à de 150μm de diamètre)
Débit : environ 1 ml/min (relativement rapide par rapport à d’autres résines de dessalage)
Stabilité chimique : compatible avec l’eau, les solutions salines, de nombreux solvants organiques et les conditions alcalines ou acides
Stabilité mécanique : rigidité moyenne par rapport à d’autres résines de filtration sur gel
Stabilité thermique : la résine peut être autoclavée à sec ou dans une solution à pH neutre pendant 30 minutes à 120°C, sans que cela affecte ses propriétés chromatographiques
Comprend :
Colonnes préconditionnées avec bouchons en haut et en bas
Recommandées dans les cas suivants :
Élimination des sels des solutions de protéines ; Élimination du phénol dans les préparations d’acides nucléiques ; Séparation des agents de réticulation en excès dans les préparations de conjugués ; Élimination des agents dérivatisants en excès dans les protéines modifiées ; Élimination des colorants n’ayant pas réagi dans les anticorps fluorescents ; Élimination des radiomarqueurs libres dans les protéines marquées ; Remplacement du tampon
Spécification
Spécification
| Type de produit | Colonne de dessalage |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante ou à 4°C. |
| Format | Colonne d’écoulement par gravité |
| Cible de purification | Échange de tampon, protéine |
| Type de colonne | Exclusion stérique, résine de dextran |
| MWCO | 5,0 kDa |
| Gamme de produits | Pierce |
| Jetable | Oui |
| Quantité | 5 colonnes |
| Volume (métrique) | 10 ml |