Learn More
Thermo Scientific™ Kit de substrat Pierce™ DAB
Code produit. 10006913 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
275 mL
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 10006913
Marque: Thermo Scientific™ 34002
Substrat chromogène de peroxydase de raifort (HRP) pour les méthodes de transfert Western et de coloration des tissus.
Le kit de substrat de DAB et le DAB Thermo Scientific™ Pierce permettent la détection chromogène de l’activité de la peroxydase de raifort (HRP) basée sur l’action de la 3,3'-diaminobenzidine (DAB) dans les méthodes de transfert et de coloration des tissus.
Le DAB (tétrachlorhydrate de 3,3’-diaminobenzidine ; poids moléculaire = 214,1) réagit avec le HRP en présence de peroxyde pour produire un produit de couleur brune insoluble aux endroits où les anticorps conjugués de peroxydase sont liés à des échantillons. Le précipité marron est insoluble dans l’alcool et d’autres solvants organiques, ce qui en fait un excellent substrat pour la coloration immunohistochimique qui nécessite l’utilisation de contre-colorants et de milieux de montage traditionnels. Le kit de substrat DAB Pierce comprend une solution 10X de DAB et un tampon de substrat de peroxyde stable. Le DAB cristallin (poudre) est également disponible.
Points clés :
  • Substrat HRP : pour la détection de l’activité de la péroxydase de raifort en milieux solides, y compris les membranes en nitrate de cellulose et en PVDF et les échantillons de tissus fixes
  • Chromogène : aucun équipement spécial n’est nécessaire pour la visualisation ; la réaction du DAB produit des bandes ou des taches brunes aux sites de réaction avec des anticorps ou des sondes conjugués de HRP
  • Options d’emballage : choisissez la poudre pour une formulation personnalisée avec un tampon et un peroxyde ou un kit complet de solutions préformulées pour une utilisation immédiate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit de substrat Pierce DAB
Type de produit Substrat
Méthode de détection Colorimétrique
Forme Liquide
Membrane Compatibility Nitrate de cellulose, PVDF
Gamme de produits Pierce
Quantité 275 mL
Conjugué HRP
Substrate Peroxydase de raifort
Réactivité Peroxydase de raifort
Suffisant pour 25 utilisations à 10 ml chacune
Contenu et stockage Suffisant pour : 25 utilisations à 10 ml chacune
• DAB (10X), 25 ml
• Tampon de peroxyde stable, 250 ml
Conserver le kit à 4°C.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pierce DAB Substrate Kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P353-Rincer la peau à l'eau/se doucher.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: methanol