Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Cypridina Luciferase Glow Assay Kit
Obtenez un signal de bioluminescence lumineux et stable (demi-vie supérieure à 1 heure) en présence de rapporteurs de luciférase Cypridina
Marque:  Thermo Scientific™ 16170
102.60 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12201622
  • 135.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Le kit de dosage luminescent de la luciférase Cypridina Pierce Thermo Scientific™ offre un signal de bioluminescence extrêmement lumineux et stable (demi-vie supérieure à une heure) en présence de rapporteurs pour la luciférase Cypridina.
Ce kit de dosage luminescent de la luciférase Pierce contient des réactifs pour mesurer l’activité de la luciférase Cypridina dans les milieux de culture cellulaire et les lysats de mammifères. Lorsqu’il est utilisé avec les plasmides de luc. Cypridina de Thermo Scientific, le kit fournit un système de dosage de rapporteur bioluminescent extrêmement sensible pour la détection sécrétée ou intracellulaire de l’activité de la luciférase. La sortie lumineuse générée par la réaction de luciférase peut être corrélée avec la quantité de protéine de luciférase produite qui est à son tour proportionnelle à l’activité du promoteur conduisant à l’expression de luciférase. Le kit peut être utilisé pour détecter l’activité de toutes luciférases Cypridina ou dérivés qui utilisent la Varguline comme substrat.
Points clés :
  • Sensible – Détection hautement sensible de l’activité de la luciférase Cypridina
  • Luciférase sécrétée – elle permet des dosages en temps réel et des études cinétiques sans détruire les cellules
  • Stable – des réactifs améliorent la stabilité du signal par rapport aux dosages incandescents
  • Simple – ne nécessite pas de luminomètre avec injecteurs
  • Compatible – réactifs de dosage compatibles avec d’autres luciférases Cypridina ou Vargula
  • Compatible avec l’automatisation – capable de réaliser des dosages à haut débit
  • Pratique – contient un tampon de lyse cellulaire universel et un réactif de dosage luminescent optimisé
  • Sûr – permet d’effectuer des dosages non radioactifs
Comprend :
Tampon de lyse cellulaire, tampon de réaction et substrat
Matériel nécessaire :
Luciférase Cypridina et luminomètre ou tout autre instrument capable de surveiller la luminescence, tels que les lecteurs de microplaques Luminoskan Ascent et Varioskan Flash de Thermo Scientific.
Recommandées dans les cas suivants :
Études de promoteurs pour l’analyse des éléments de régulation cis et des facteurs d’action trans ; Sélection de médicaments ; Sélection de siARN et de miARN ; Dosages multiplexés pour l’étude des effets hors-cible ; Dosages de rapporteurs pour la localisation de voie de sécrétion / protéines ; Analyse de voies de transduction de signaux ; Études d’épissage d’ARN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Kit d’essai
Kit de 100 réactions
Enzyme rapporteur, dosage par rapporteur de luciférase
Bioluminescent
Plaque à 384 puits, plaque à 96 puits
Substrat chimique
Substrat de luciférase
Varguline (luciférine cypridina)
Luciférase, luciférase cypridina
• Tampon de dosage lumineux Cypridina, 5 ml, stocker à 4°C
• Varguline (1X), 5 µl, stocker à -20°C
• 2X tampon de lyse cellulaire, 6 ml, stocker à température ambiante
Dès réception, stocker le kit à -20°C ou stocker individuellement chaque composant à la température indiquée ci-dessus.
Cellules de mammifères
Luminomètre (microplaque)
Marquage enzymatique
Chimiluminescence améliorée
Pierce™
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Pierce Cypridina Luciferase Glow Assay Kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: methanol