Learn More
Thermo Scientific™ Réactif du dosage Pierce™ Coomassie Plus (Bradford)
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les dosages des protéines Plus Coomassie Pierce Thermo Scientific™ est un réactif de dosage Bradford à haute performance, l’une des méthodes de quantification des protéines les plus rapides, les plus simples et les plus appréciées disponibles.
Points clés :
Colorimétrique : mesurez à l’aide d’un spectrophotomètre étalon ou d’un lecteur de plaques (595 nm)
Facile à utiliser : réactif unique, aucune préparation de réactif requise
Rapide : développement de la couleur quasi immédiat ; ajouter, mélanger et lire les résultats
Plage étendue : permet de détecter la concentration de protéines dans une plage située entre 1 et 1 500 μg / ml
Amélioration : meilleure linéarité et uniformité de la réponse par rapport aux formulations traditionnelles de Bradford
Flexible : protocoles de microplaques et de cuves fournis avec des instructions et adaptables aux diverses plages de fonctionnement cibles
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stockage à 4°C. |
| Description | Réactif pour dosage de protéines Pierce Coomassie Plus (Bradford) |
| Doser | Dosage Bradford |
| Méthode de détection | Colorimétrique |
| Gamme de produits | Pierce |
| Type de produit | Test d’analyse quantitative des protéines |
| Spécificité | Non spécifique à la cible |
| À utiliser avec (application) | Détection basée sur une solution, absorbance |
| À utiliser avec (équipement) | Spectrophotomètre, lecteur de microplaques |
| Quantité | 300 ml |
Sécurité et traitement
- Coomassie PlusTM Protein Assay Reagent
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P305-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- MIXTURE LIST-Contient: phosphoric acid, methanol